スキップする
C6745
Human Collagen Type IV
from human cell culture, liquid, 0.3 mg/mL, suitable for cell culture
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥72,700
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
human cell culture
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.3 mg/mL
Mol wt:
170—180 kDa
¥72,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
IV型コラーゲン ヒト細胞培養液由来, Bornstein and Traub Type IV, 0.3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
170—180 kDa
packaging
pkg of 1 mL
concentration
0.3 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
impurities
HBSAG, none detected, HCV, none detected, HIV-1/HIV-2, none detected
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
General description
ヒト線維芽細胞・上皮細胞共培養系由来のコラーゲンIVは、in vitro ECM(細胞外マトリックス)を形成し、3次元細胞培養の優れた生物学的スキャフォールドとして機能します。
コラーゲンIVは、2本のα1様鎖と1本のα2様鎖を含むヘテロ三量体分子です。胚形成の完了に必要であると考えられており、適切な組織構造および構造的完全性にとって必要です。 in vitroにおいて、多くの種類の細胞の付着と増殖を強化する基質として使用されます。ヒト線維芽細胞および上皮細胞が産生したコラーゲンIVは、さらに生化学的に精製され、25%酢酸中で濃度0.3 mg/mlの滅菌溶液として提供されます。
COL4A1(コラーゲンタイプIV α1鎖)は、コラーゲンファミリーに属しています。N-末端の7Sドメイン、C-末端の球状ドメイン(NC1)、およびGly-X-Yリピートの短い挿入をともなう中心の三重らせん部分を持っています[1]。基底膜におけるタイプIVコラーゲンの重要な成分です。COL4A1遺伝子は、ヒトクロモソーム13q34に位置します。
Application
ヒト培養細胞由来コラーゲンタイプIVは、iPSC(人工多能性幹細胞)の培養および分化に使用されています。また、膜のコーティングにも使用されています。[1]
Biochem/physiol Actions
COL4A1(コラーゲンタイプIV α1鎖)関連の疾患は、肺合併症に関連しています。この遺伝子は、基底膜の安定性に必要な主成分です。COL4A1における変異は、家族性脳孔症、小児片麻痺、脳小血管病(CSVD)、および出血性卒中を引き起こします。
Features and Benefits
  • このIV型コラーゲン製品は、in vitroでECMを産出する共培養系のヒト線維芽細胞および上皮細胞から生成されます。
  • 次に、IV型コラーゲンを生化学的に精製します。
  • 酢酸および0.5%クロロホルム溶液中で透析により滅菌され、25%酢酸中で濃度~0.3 mg/mlの滅菌溶液として提供されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C3867C8919C9791
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
aseptically processed
sterility
-
biological source
human cell culture
biological source
rat tail
biological source
bovine (calf) skin
biological source
bovine (calf) skin
concentration
0.3 mg/mL
concentration
>0.5 mg/mL Biuret
concentration
(0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
form
solid
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)