Merck
C9584
Sigma-Aldrich
カルボキシペプチダーゼB ブタ膵臓由来
lyophilized powder
別名:
プロタミナーゼ, ペプチジル-L-リシン(L-アルギニン) ヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥14,300
5 MG
¥89,100
¥14,300
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥14,300
5 MG
¥89,100
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.54
¥14,300
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
Porcine pancreas
品質水準
グレード
Proteomics Grade
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥125 units/mg protein
分子量
34,000 Da± 600
精製方法
affinity chromatography
組成
Protein, 40-70%
その他の活性
carboxypeptidase A ≤1%
chymotrypsin ≤0.1%
trypsin ≤5%
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChI Key
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sigma社が提供する酵素は、小型化された高スループット・スクリーニング形式でカルボキシペプチダーゼB活性を測定するための、均一系時間分解螢光(HTRF)アッセイの開発に使用されています。[1]これは、ビフィズス菌(Bifidobacterium)に結合しているヒトプラスミノゲンのC末端リシンが及ぼす影響の評価に使用されています。C末端リシン特異的エンドプロテアーゼであるカルボキシペプチダーゼBによる治療効果は、フローサイトメトリー分析を使用して測定されます。[2]
カルボキシペプチダーゼBは、捕獲された、または野生のホッキョクグマのいずれにも使用できる、非侵襲性妊娠アッセイを開発する研究に使用されています。カルボキシペプチダーゼBは、急性膵炎の新しい潜在的バイオマーカーを特定した研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルボキシペプチダーゼBは、ペプチド結合を迅速に加水分解し、ペプチドおよびタンパク質から特定のC末端塩基性アミノ酸を放出させることのできるタンパク質分解酵素です。分子質量は、34,300±600 Daです。亜鉛の非透析性グラム原子を、1モル当たり1つ含有しています。酵素活性は、金属キレート剤である1,10-フェナントロリン、8-ヒドロキシキノリン-5-スルホン酸、および2,2'-ジピリジルによって阻害されます。[3]
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
単位の定義
1 unitは、pH 7.65、25°C、1分間で、1.0 μmolのヒプリル-L-アルギニンを加水分解する酵素量です。
物理的形状
HEPES緩衝塩、塩化亜鉛、および炭水化物を含有しています
調製ノート
プロテア-ゼインヒビタ-AEBSF処理によりセリンプロテア-ゼ活性を除去しています。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9584-5MG:
C9584-BULK:
C9584-VAR:
C9584-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laboratory diagnosis of acute pancreatitis: in search of the Holy Grail.
Lippi, G. et al.
Clinical Laboratory Science : Journal of the American Society For Medical Technology, 49, 18-31 (2012)
Marco Candela et al.
Journal of bacteriology, 189(16), 5929-5936 (2007-06-15)
Bifidobacteria constitute up to 3% of the total microbiota and represent one of the most important health-promoting bacterial groups of the human intestinal microflora. The presence of Bifidobacterium in the human gastrointestinal tract has been directly related to several health-promoting
Marc Ferrer et al.
Analytical biochemistry, 317(1), 94-98 (2003-05-06)
An epitope-unmasking, homogeneous time-resolved fluorescence (HTRF) assay has been developed for measuring carboxypeptidase B (CPB) activity in a miniaturized high-throughput screening format. The enzyme substrate (biotin-RYRGLMVGGVVR-OH) is cleaved by CPB at the C terminus, causing release of the C-terminal Arg
Andrew Lee et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(18), 11560-11574 (2011-08-13)
This article describes the use of capillary electrophoresis (CE) to examine the influence of different cations (C(+); C(+) = Na(+) and tetra-n-alkylammonium, NR(4)(+), where R = Me, Et, Pr, and Bu) on the rates of denaturation of bovine carbonic anhydrase
E Curry et al.
Theriogenology, 78(2), 308-314 (2012-04-28)
Currently, there is no method of accurately and non-invasively diagnosing pregnancy in polar bears. Specific proteins may exhibit altered profiles in the feces of pregnant bears, but predicting appropriate candidate proteins to investigate is speculative at best. The objective of
質問
1–3/3 質問  
  1. Chciałam zapytać jak przygotować roztwór Carboxypeptidase B from porcine, który występuje w postaci liofilizowanego proszku? Jest dostępna instrukcja?
    1 回答
    1. This product contains HEPES buffer salts and a stabilizing carbohydrate component. The material may be reconstituted in water at 1mg/mL. Solution stability studies have not been performed, however, the stock solution is expected to be stable for 1 - 2 months when aliquoted and stored at −20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. A datasheet is not available for this product. Please see the link below to review the enzyme assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/198/734/c9584enz.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Can Product C9584, Carboxypeptidase B from porcine pancreas be used to remove basic C-terminal residues of tryptic peptides?
    1 回答
    1. The use of Product C9584, Carboxypeptidase B from porcine pancreas to remove basic C-terminal residues of tryptic peptides has been described in the literature.  Please see the following as an example:The Protein Protocols Handbook, J.M. Walker, Ed., pp. 569, Humana Press, Totawa NJ (1996)
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.