Merck
217356
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
別名:
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Porcine pancreas
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
≥100 units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
pI 
6.0
溶解性
water: 1 mg/mL
その他の活性
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChI Key
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Native carboxypeptidase B catalyzes the release of C-terminal from basic amino acids, arginine, lysine, or ornithine from polypeptides. Inhibited by EDTA and other Zn2+ chelators. Has an optimal pH of 7.0-9.0 and a pI of 6.0.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of Hip-Arg per min at 25°C, pH 7.7.
物理的形状
Lyophilized from 360 µM HEPES, 1.41 µM zinc chloride, 1.41 mg/ml Trehalose, pH 7.4.
再構成
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Folk, J.E. 1970. Methods Enzymol.19, 504.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
217356-1RMG:
217356-1MG:
試験成績書(COA)