スキップする
C9268
カルボキシペプチダーゼA ウシ膵臓由来
(Type II-PMSF treated), ≥50 units/mg protein, ready-to-use solution
別名:
カルボキシポリペプチダーゼ, ペプチジル-L-アミノ酸ヒドロラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 units
カートの在庫状況を確認する
¥25,300
2500 units
カートの在庫状況を確認する
¥47,200
5000 units
カートの在庫状況を確認する
¥86,500
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥50 units/mg protein
¥25,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Proteomics Grade
form
ready-to-use solution
quality
(Type II-PMSF treated)
specific activity
≥50 units/mg protein
mol wt
~35 kDa
purified by
2× crystallization
impurities
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrypsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin
storage temp.
2-8°C
Application
ウシ膵臓由来カルボキシペプチダーゼ A は大腸菌内でのウシカルボキシペプチダーゼ A の可溶性かつ活性化可能な形態での発現研究に用いられています。ウシ膵臓由来カルボキシペプチダーゼ A はダチョウカルボキシペプチダーゼ前駆体の単離と部分的特徴付け研究に用いられています。
シグマ社提供の本酵素は Metarhizium anisopliae 由来のカルボキシペプチダーゼ A(MeCPA)の特異性の比較研究に用いられています。MeCPA は組み換えタンパク質の C 末端からポリヒスチジンタグの除去を促進するために遺伝子工学により開発されました[1]。また、in vitro でのエチル-N-フェニルカルバマート(EPC)セファロースへの高い親和性を誘導するため、α-チューブリンの脱チロシン化にも用いられます。[2]
Biochem/physiol Actions
ウシ膵臓腺由来カルボキシペプチダーゼはタンパク質 1 モル当たり亜鉛原子 1 g を含む金属酵素です。ペプチドおよびタンパク質のカルボキシル末端ペプチド結合の加水分解を触媒します。フェニルアラニン、トリプトファンまたはロイシンなどの芳香族および疎水性側鎖に主として特異性を持ちます。またこの酵素はエステラーゼ活性も示します。ベータ‐フェニルプロピオン酸およびインドール酢酸により阻害されます。[3]
Preparation Note
フェニルメチルスルホニルフロリド処理によりトリプシン活性, キモトリプシン活性を除去しています。透析と再結晶化を行っています。トルエンを添加した水性懸濁液です。
Analysis Note
タンパク質はE1%/278で測定
Other Notes
1ユニットは、pH 7.5、25°C、1分間に、1.0 μmolのヒプリル-L-フェニルアラニンを加水分解する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9584C1261T1426
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
≥125 units/mg protein
specific activity
≥6 units/mL packed gel, 25 °C
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
grade
-
grade
Proteomics Grade
form
ready-to-use solution
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
~35 kDa
mol wt
34,000 Da± 600
mol wt
~35,250
mol wt
23.8 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrypsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. In which solution and at what concentration should this product be reconstituted? How long is the stock solution stable and how should it be stored?
    1 回答
    1. Please see the links below for the Product Information Sheet which is located in the 'DOCUMENTATION' section under 'More Documents':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c9268#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/422/794/c9268enz.pdf