Merck
C3888
Sigma-Aldrich
カルボキシペプチダーゼY パン酵母(S. cerevisiae種)由来
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
別名:
セリンカルボキシペプチダーゼ, ペプチジル-L-アミノ酸ヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥16,600
5 MG
¥54,300
¥16,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥16,600
5 MG
¥54,300
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥16,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
グレード
Proteomics Grade
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥50 units/mg protein
分子量
61 kDa
組成
Protein, ≥75% E1%/280
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
カルボキシペプチダーゼYは、幅広い特異性を有し、尿素中で安定しています。このため、本酵素は他のカルボキシペプチダーゼと異なり、配列解析に使用されます。アミダーゼ作用により、本酵素はオキシトシンおよびバソプレシンなどアミド化したCOOH末端基を有するペプチドの配列解析に使用されることがあります。[1]
生物化学的/生理学的作用
この糖タンパクの分子量は約61,000、窒素含有量は12.74%です。炭化水素側にグルコサミン16個の残基を含む、442個のアミノ酸残基からなる単一のポリペプチド鎖です。リジンはNH2終端、-Asp-Ser-Thr-LeuはCOOH末端配列です。本酵素の主な作用は、ポリペプチド鎖からCOOH末端基を除去することです。[1]タンパク輸送および局在に関する研究の液胞マーカー酵素として使用されます。[2]
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.75、25°C、1分間で、1.0 μmolのN-CBZ-Phe-AlaをN-CBZ-L-フェニルアラニンとL-アラニンに加水分解する酵素量です(EM/230 = 191.5の場合)。
物理的形状
クエン酸を含む凍結乾燥粉末です。
アナリシスノート
アミダ-ゼ活性やエステラ-ゼ活性を有する場合があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3888-5MG:
C3888-1MG:
C3888-10MG:
C3888-2MG:
C3888-VAR:
C3888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Caroline A Magalhães et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 106(2), 146-152 (2011-05-04)
Typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) are considered important bacterial causes of diarrhoea. Considering the repertoire of virulence genes, atypical EPEC (aEPEC) is a heterogeneous group, harbouring genes that are found in other diarrheagenic E. coli pathotypes, such as
Johanna Rankenberg et al.
Experimental eye research, 210, 108704-108704 (2021-07-25)
Advanced glycation end products (AGEs) accumulate with age in human lens capsules. AGEs in lens capsules potentiate the transforming growth factor beta-2-mediated mesenchymal transition of lens epithelial cells, which suggests that they play a role in posterior capsule opacification after
H R Stennicke et al.
Biochemistry, 35(22), 7131-7141 (1996-06-04)
The activity of serine carboxypeptidases is dependent on a catalytic triad, an oxyanion hole, and a binding site equivalent to those found in the serine endopeptidases. The action of carboxypeptidase Y on substrates containing amino acids, alcohols, and amines as
E van Tuinen et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 35(3), 327-333 (1987-03-01)
We have developed a simple and effective method to embed whole yeast cells in Lowicryl resins with excellent ultrastructural and antigenic preservation. Using affinity-purified antibodies eluted from electrophoretically separated proteins transferred to nitrocellulose, we have shown by immunoelectron microscopy that
Elżbieta Senkara-Barwijuk et al.
Biosensors & bioelectronics, 36(1), 103-109 (2012-05-01)
The interaction of mannose specific lectin (from Lens culinaris, LcL) with the carbohydrate moiety of carboxypeptidase Y (CaY) was studied using both atomic force microscope (AFM) and quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D). The AFM enables to determine the