Merck
C0279
Sigma-Aldrich
カルボキシペプチダーゼインヒビター ジャガイモ塊茎由来
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
plant (white russett potato)
フォーム
lyophilized powder
有効性
1.1-6.0 nM Ki [CPB]
1.5-3.5 nM Ki [CPA]
分子量
apparent mol wt 4.075-4.333 kDa
組成
Protein, ≥35% Lowry
溶解性
water: soluble 5 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
動物消化管由来のカルボキシペプチダーゼの広域スペクトルインヒビターですが、植物と微生物のカルボキシペプチダーゼに対してはほとんど活性を持ちません。 しかし最近の研究から、タンパク質の分解を阻害することで、病原性微生物への抵抗性に一部働いている可能性が示唆されています。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
単位の定義
インヒビタータンパク質1 μgは、ヒプリル-L-フェニルアラニンを基質として25℃、pH 7.5で使用することにより3 μg以上のカルボキシペプチダーゼAの活性を50%阻害します。
物理的形状
微量のクエン酸ナトリウムと塩化ナトリウムを含む凍結乾燥粉末;主に非タンパク組成分を平衡化。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0279-VAR:
C0279-5MG:
C0279-10MG:
C0279-25MG:
C0279-1MG:
C0279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification and properties of a carboxypeptidase inhibitor from potatoes.
C A Ryan et al.
The Journal of biological chemistry, 249(17), 5495-5499 (1974-09-10)
Jarosław Króliczewski et al.
Scientific reports, 6, 34557-34557 (2016-10-05)
The cytochrome b
David Thompson et al.
The Journal of biological chemistry, 284(37), 24891-24903 (2009-07-11)
We have identified, purified, and characterized three subcomplexes of PA700, the 19 S regulatory complex of the 26 S proteasome. These subcomplexes (denoted PS-1, PS-2, and PS-3) collectively account for all subunits present in purified PA700 but contain no overlapping
Huaqi Tang et al.
Biotechnology and bioengineering, 118(3), 1405-1410 (2020-11-27)
Lack of experimental human models hinders research on Lassa hemorrhagic fever and the development of treatment strategies. Here, we report the first chip-based model for Lassa hemorrhagic syndrome. The chip features a microvessel interfacing collagen network as a simple mimic