C7795
クロラムフェニコール
γ-irradiated
別名:
D-(-)-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-β-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド, D-(−)-threo-2-ジクロロアセトアミド-1-(4-ニトロフェニル)-1,3-プロパンジオール, D-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェンエチル]アセトアミド, クロロマイセチン
About This Item
おすすめの製品
品質水準
無菌性
γ-irradiated
フォーム
powder
pKa
~5.5
mp
149-153 °C (lit.)
溶解性
absolute ethanol: 5-20 mg/mL (as a stock solution)
methanol: soluble (as a stock solution)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
耐性機序:クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼを使用することで、本製品はアセチル化され、不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して幅広いスペクトルを持つ抗生物質であり、主に眼科や獣医学的用途で使用されます。
注意
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C7795-VAR:
C7795-20MG-PW:
C7795-20MG:
C7795-PH:
C7795PROC:
C7795-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック