PHR1412
クロラムフェニコール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
クロラムフェニコール, D-threo2,2-ジクロロN-[β-ヒドロキシ-α-(ヒドロキシメチル)-4-ニトロフェネチル]アセトアミド, D-(-)-threo-2,2-ジクロロ-N-[β-ヒドロキシ-α−-(ヒドロキシメチル)-β-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド, D-(-)-threo-2-ジクロロアセトアミド-1-(4-ニトロフェニル)-1,3-プロパンジオール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 854
traceable to Ph. Eur. C1200000
traceable to USP 1107004
APIファミリー
chloramphenicol
CofA
current certificate can be downloaded
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Mode of Resistance:Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
適合性
調製ノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1412-1G-PW:
PHR1412-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック