Merck
A8351
Sigma-Aldrich
アンピシリン ナトリウム塩
BioXtra, suitable for cell culture
別名:
D-(−)-α-アミノベンジルペニシリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N3NaO4S
CAS番号:
分子量:
371.39
Beilstein:
4119211
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品種目
BioXtra
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
アンピシリンはペニシリンから導かれる半合成誘導体であり、広い範囲で抗生物質として使用されています。抗生物質の耐性と浸透制限、複数の抗生物質間の相乗効果、特定の血流感染症の研究に使用され、脳脊髄液中の耐性遺伝子を検出するためのPCRアッセイの開発に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:これはß-ラクタム系抗生物質で、細菌の細胞膜の内面上にあるトランスペプチダーゼを不活性化することにより細菌の細胞壁合成を阻害します。
耐性のモード:ß-ラクタマーゼを投与すると、アンピシリンのß-ラクタム環が切断され、アンピシリンが不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌(ベンジルペニシリンに類似)およびグラム陰性菌(テトラサイクリンとクロラムフェニコールに類似)の両方が含まれます。
注意
この製品は、25°C、相対湿度43%と相対湿度81%で6週間供給され、安定であることが報告されています。さらなる研究により、溶液中のアンピシリンの安定性は、緩衝液のpH、温度および同一性の関数であることが示されています。pH 7を超えて保存すると、その活性はすぐに失われます。至適な保存条件は2~8°C、pH 3.8~5であることが示唆されており、その活性は、90%+で1週間保持されました。
調製ノート
アンピシリンは、水に溶けにくく、アルコール、クロロホルム、エーテルおよび不揮発性油にはほとんど溶けないものの、希酸または希塩基にはやや溶けやすいことが報告されています。溶液はオートクレーブ滅菌しないでください。保存溶液は、ろ過滅菌し凍結保存する必要があります。これにより、数ヵ月間安定です。
その他情報
吸湿性があるため、容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8351-BULK:
A8351-5G:
A8351-100G:
A8351-25G:
A8351-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
アンピシリン anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1000000
アンピシリン
アンピシリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1033000
アンピシリン
アンピシリン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP785
アンピシリン
Jaroslav Slamecka et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(3), 330-347 (2017-11-17)
Fetal stem cells are a unique type of adult stem cells that have been suggested to be broadly multipotent with some features of pluripotency. Their clinical potential has been documented but their upgrade to full pluripotency could open up a
Jianhua Yin et al.
PloS one, 8(3), e60460-e60460 (2013-04-05)
Shewanella oneidensis is a facultative anaerobic γ-proteobacterium possessing remarkably diverse respiratory capacities for reducing various organic and inorganic substrates. As a veteran research model for investigating redox transformations of environmental contaminants the bacterium is well known to be a naturally
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17
Sabine Renggli et al.
Journal of bacteriology, 195(18), 4067-4073 (2013-07-10)
Bactericidal antibiotics kill by different mechanisms as a result of a specific interaction with their cellular targets. Over the past few years, alternative explanations for cidality have been proposed based on a postulated common pathway, depending on the intracellular production
Tonia Zangari et al.
Infection and immunity, 81(5), 1562-1574 (2013-02-27)
In May 2011, a large food-borne outbreak was traced to an unusual O104:H4 enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) strain that produced Shiga toxin (Stx) type 2 (Stx2). We developed a mouse model to study the pathogenesis and treatment for this strain