安全性情報
C7624
Sigma-Aldrich
コラーゲン ヒト
Bornstein and Traub Type I, recombinant, expressed in Nicotiana tabacum (tobacco)
別名:
Collage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Nicotiana tabacum (tobacco)
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
濃度
2.5-3.5 mg/mL protein (Sircol method)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コラ-ゲンは構造や遺伝子が異なる多数のタイプに分類されています。シグマでは、BornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマのタイプ分けは一般的なコラ-ゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
物理的形状
保存剤として10mMのアジドナトリウムを含む液体として供給されます。
調製ノート
組織培養皿のコーティング:培養皿面積1 cm2あたり3~10 μgを使用します。細胞および培養皿の種類によって最適化が必要な場合もあります。10 mM HClまたはPBSに希釈します。この希釈コラーゲンを組織培養皿に塗布し、蓋を開けたまま層流フード内で一晩乾燥させます。コーティングした各ウェルから、余剰液を静かに吸引します。PBSで2回、緩やかに洗浄します。
コラーゲンゲル調製のため、原繊維形成緩衝液には10 N NaOHでpH 11.2に調整した162 mMのりん酸水素ナトリウム(Na2HPO4)溶液を用い、濾過滅菌します。1倍量の原繊維形成緩衝液に、9倍量の濃度0.3~1%のコラーゲンを混合します。十分に攪拌し、25~27℃で4~16時間インキュベートします。コラーゲン溶液をより高濃度にする場合は、最適化が必要かもしれません。この調製では、PBSまたは細胞培養液中でゲルは自然形成しません。
コラーゲンスポンジの調製:遠心分離、凍結乾燥によって、ゲルを10~100 mg/mLまで濃縮します。1-エチル-3-[3-ジメチルアミノプロピル]カルボジイミド塩酸塩(EDC)、グルタルアルデヒドまたは熱脱水など、一般的方法による架橋は科学文献に記載されています。
その他の型:膜、シート、繊維は、一般に他の種類のコラーゲンを用いた方法で調製できます。
法的情報
Collage is a trademark of CollPlant Ltd.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
C7624-VAR:
C7624-30ML:
C7624-5ML:
C7624-BULK:
C7624-5ML-PW:
C7624-30ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Collagen: The Fibrous Proteins of the Matrix
Lodish H, et al.
Molecular and Cellular Biology (2000)
Mahboobe Ghaedi et al.
The Journal of clinical investigation, 123(11), 4950-4962 (2013-10-19)
The use of induced pluripotent stem cells (iPSCs) has been postulated to be the most effective strategy for developing patient-specific respiratory epithelial cells, which may be valuable for lung-related cell therapy and lung tissue engineering. We generated a relatively homogeneous
Yao Xiong et al.
Frontiers in microbiology, 11, 590435-590435 (2020-12-18)
Adhesion to the gastrointestinal tract is considered to be important for bifidobacteria to colonize the human gut and exert their probiotic effects. Some cell surface proteins of bifidobacteria, known as adhesins, play critical roles in the binding to host cells
Anne Tristan et al.
PloS one, 4(4), e5042-e5042 (2009-04-07)
Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia is a severe disease caused by S. aureus strains carrying the Panton Valentine leukocidin (PVL) genes (lukS-PV & lukF-PV) encoded on various bacteriophages (such as phiSLT). Clinical PVL+ strains isolated from necrotizing pneumonia display an increased
Davide Gibellini et al.
Retrovirology, 8, 40-40 (2011-05-27)
HIV infection elicits the onset of a progressive immunodeficiency and also damages several other organs and tissues such as the CNS, kidney, heart, blood vessels, adipose tissue and bone. In particular, HIV infection has been related to an increased incidence