スキップする
C5533
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Collagen from human placenta
別名:
コラーゲンIV型
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥40,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
human placenta
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
¥40,000
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コラーゲン ヒト胎盤由来, Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human placenta
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
storage temp.
−20°C
General description
すべてのコラーゲン分子は三重らせん構造にアレンジされた3つのポリペプチド鎖からなっており、その1次構造はほとんどがグリシンが3残基ごとに現れ、プロリンまたは4-ヒドロキシエチルプロリンがしばしばグリシン残基に続く、というモチーフの繰り返しからなっています。IV型コラーゲンは基底膜のみに見られ、最大6つの遺伝的に異なるa鎖を含んでいます。IV型コラーゲンは基底膜に局在しており、ネットワークを形成するタンパク質です。本化合物は、以下の6つの異なる遺伝子によってコードされています:IV型コラーゲンα1(COL4A1)、COL4A2、COL4A3、COL4A4、COL4A5およびCOL4A6。COL4A1およびCOL4A2遺伝子はともにヒト染色体13q34にマッピングされています。2つの遺伝子によりコードされるタンパク質は45%の相同性を共有しています。それらには、非コラーゲン(NC1)ドメイン、三重らせんコラーゲンドメイン、およびGly-Xaa-Yaaリピートが共通して含まれます。COL4A3およびCOL4A4遺伝子はともにヒト染色体2q36.3上に位置しています。組織中では、IV型コラーゲンはプロコラーゲンとして存在します。
Application
ヒト胎盤由来コラーゲンは、以下の用途に使用されています:
  • 表面機能化のための細胞外マトリックス可溶化。
  • 内皮細胞[1]およびラット多能性細胞の分化の誘導。
  • 細胞遊走/浸潤アッセイの付着剤。
  • キニーネの気道上皮細胞に対する生体電気効果の測定。
  • 遺伝子操作レンチウイルス溶解性ペプチドの選択的毒性の研究。
  • 黄色ブドウ球菌Staphylococcus aureusのフィブロネクチン、フィブリノーゲン、およびコラーゲン受容体の迅速な検出のための粒子凝集測定。
  • ヒト肺がん関連抗原の解明における、マグネシウム依存性のコラーゲン結合測定。
Biochem/physiol Actions
IV型コラーゲンは細胞分裂および増殖を維持します。コラーゲンの分泌異常は基底膜形成に影響を及ぼします。IV型コラーゲンα1(COL4A1)遺伝子は胃がんで過剰発現しています。COL4A1の変異は、成人および小児において脳内出血に関与します。脳血管障害は、COL4A1およびCOL4A2の突然変異によりもたらされます。IV型コラーゲンは血管形成、神経疾患および転移がんに重要な役割を果たしていることがわかっています。
発達時では、IV型コラーゲンは基底膜(BM)に遍在的に分布しています。成熟過程で、このネットワークは著しく組織特異的な方法で部分的に置き換えられ、BMの構造および機能を決定します。IV型コラーゲンは血小板、肝細胞、ケラチン生成細胞、内皮、メサンギウム細胞、膵臓細胞およびある種のがん細胞に結合することが示されています。
自己免疫疾患Goodpasture症候群における組織傷害は、IV型コラーゲンのα3鎖を標的とする病原性自己抗体によるものです。COL4A5の変異は、Alport症候群に関係します。
Preparation Note
IV型コラーゲンは凍結乾燥粉末で、滅菌.5 M酢酸、PBSまたは水に1 mg/mLで溶解できます。 PBS溶液は-20℃で少なくとも1年安定です。Niyibizi, C.らのペプシン抽出法を改変して調製されました。
Other Notes
コラーゲンは複数の構造的および遺伝的に異なるタイプに分類されています。弊社ではBornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマ アルドリッチのタイプ分けは一般的なコラーゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
Disclaimer
この製品は-20℃で乾燥させて保存する必要があり、この条件では3年間活性を維持します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C8374C4407234154
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solution
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
solubility
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
aqueous acid: soluble
solubility
-
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
binding specificity
-
binding specificity
-
binding specificity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under コラーゲン ヒト胎盤由来
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. Hi, is there going to be protein loss if I filter-sterilise this product?
    1 回答
    1. Sterile filtration of reconstituted collagen can cause protein loss. To sterilize stock solutions, use dialysis in 0.25% acetic acid with 0.5% chloroform. Alternatively, coated surfaces may be sterilized using ultraviolet light or rinsing with 70% ethanol. Please see the link below to access additional technical information:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/collagen-product-protocols
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      役に立ちましたか?
  2. I want to know its molecular weight.
    1 回答
    1. This product is a collagen Type IV, which contains up to 6 distinct a-chains. The molecular weight may be quite variable and is not determined on a lot-to-lot basis. Historical investigations reveal 3 bands on SDS-PAGE gels with corresponding molecular weights as follows:
      Band 1: 102 - 104 kDa
      Band 2: 157 - 162 kDa
      Band 3: 178 - 181 kDa
      In addition, the Merck Index reports a molecular weight of 130 kDa and the CRC reports a molecular weight of 95 kDa or greater.
      (Merck Index, 11th ed., p. 387, #2476 / CRC-Collagen, vol. I, Biochemistry, 140 (1988))
      役に立ちましたか?
  3. Hi, I have several questions about collagen coating. 1.when we dissolve the collagenIV powder in 0.5M acetic acid, can it be stored at -30 degree? 2. When we dilute the collagen stock with 0.25% acetic acid, how long can i store it at 4 degree?
    1 回答
    1. Solutions of 1 -2 mg/mL collagen in 0.5M acetic acid should be stable for at least 1 year at -20°C.
      Collagen solutions stored at 2-8°C should remain stable only for a few days up to 1 week.
      役に立ちましたか?
  4. Goodmorning, I noticed that in the upper instructions it is stated to use acetic acid but below it seems to be also possible to use water/PBS. What holds true? And is the powder itself stable?
    1 回答
    1. As mentioned on the product page under 'Preparation Note'' in the DESCRIPTION section, this lyophilized powder can be reconstituted in sterile 0.5 M acetic acid, water, or PBS to a concentration of 1 mg/mL. The product is tested for solubility in acetic acid at 1 mg/mL. The powder is not assigned an expiration date. It is assigned a retest schedule of every 3 years and is quite stable if stored properly.
      Please see the link below to review the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Charlottesville, VA
    • 2件のレビュー
    • 3件の投票
    星5/5個です。
    Functional protein for primary cell culture
    I ordered this product as recommended by a protocol for use in a plate coating buffer for primary cell culture. It is a functional protein and supports epithelial cell growth.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?