Merck
CC050
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type I
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
別名:
Human Collagen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
製品名
ヒトI型コラーゲン,
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1% collagen type II,IV-VI & non-collagen proteins.
<10% collagen type III
入力
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
溶解性
water: soluble at 20 °C
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
詳細
Human type I collagenは、ヒト胎盤のペプシン抽出物の連続的塩析、アルコール沈殿、およびDEAEクロマトグラフィーによって精製されています。コラーゲンは、皮膚、腱、軟骨、靭帯、骨、眼球の白色部位(強膜)、細胞外マトリックスと呼ばれる細胞と組織の間隙などの結合組織に存在している主な構造タンパク質です。結合組織に骨組みと強度を与えます。collagen type I alpha 1(COL1A1)の遺伝子は、ヒト染色体17q21.33にマッピングされます。Type I collagenは、最初は細胞内でprocollagenとして産生されます。このタンパク質は、2本のプロアルファ1(I)タンパク質鎖と1本のプロアルファ2(I)プロコラーゲン鎖が結合したもので、3本鎖のロープ状構造を形成しています。細胞内では、化学基を付加することにより、酵素がこのタンパク質の特定のアミノ酸(リジンとプロリン)を修飾しています。この化学基は、3本の鎖が安定な分子を形成して鎖間の結合(架橋)を作成するために必要です。別の酵素はタンパク質に糖を付加します。完成すると、3本鎖のI型プロコラーゲン分子は細胞を離れ、両端から小さな断片を切断する酵素によって処理されます。プロコラーゲン分子は、細胞外で長く細い原線維に配列します。原線維は互いに隣り合ったグループとして集合し、コラーゲン線維を形成します。原線維中の分子間の架橋が非常に安定したタンパク質構造を形成し、これがコラーゲンの組織強化機能に寄与します。
アプリケーション
Human Collagen Type Iは、以下のように使用されています:
  • 2B4の活性化T細胞核内因子(NFAT)におけるコントロールとして–GFPレポーター細胞アッセイにおいて、レポーターセルとの相互作用を、活性化T細胞核内因子(NFAT)プロモーター誘導GFP発現に関して評価することができます。
  • 特異的結合の基質を作製し、流路内の血小板と複合体を調べるための、動的結合アッセイにおけるスライドガラスのコーティング用。
  • 肺組織サンプルの組織学的解析におけるタンパク質標準物質として。細胞外マトリックス(ECM)成分の組成および特性の標準品となります。
生物化学的/生理学的作用
I型コラーゲンα1(COL1A1)遺伝子の変異は、I型–IV型骨形成不全症、エーラス・ダンロス症候群VIIA型、エーラス・ダンロス症候群古典型、キャフェイ病、特発性骨粗しょう症と関連しています。
物理的形状
精製タンパク質。 0.5 M酢酸、pH 2.5を含む液体。使用の際はPBSで希釈できます。
アナリシスノート
純度はSDS-PAGEおよび抗コラーゲン型特異的抗体との反応によって管理しました
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CC050:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Whole exome sequencing reveals a mutation in an osteogenesis imperfecta patient
Ergun MA, et al.
Meta Gene (2017)
A 235 Kb deletion at 17q21.33 encompassing the COL1A1, and two additional secondary copy number variants in an infant with type I osteogenesis imperfecta: A rare case report
Numbere N, et al.
Molecular Genetics & Genomic Medicine (2020)
Signal inhibitory receptor on leukocytes-1 recognizes bacterial and endogenous amphipathic ?-helical peptides
Rumpret M, et al.
Faseb Journal (2021)
Karolina Chrabaszcz et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-10)
The current understanding of mechanisms underlying the formation of metastatic tumors has required multi-parametric methods. The tissue micro-environment in secondary organs is not easily evaluated due to complex interpretation with existing tools. Here, we demonstrate the detection of structural modifications
Physicochemical characterization and molecular organization of the collagen A and B chains.
R K Rhodes et al.
Biochemistry, 17(17), 3442-3448 (1978-08-22)
資料
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
プロトコル
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.