Merck
C6643
Sigma-Aldrich
クロフィブラート
liquid
別名:
2-(4-クロロフェノキシ)-2-メチルプロピオン酸エチル, 2-(4-クロロフェノキシ)-2-メチルプロピオン酸エチルエステル, 2-(4-クロロフェノキシ)イソ酪酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥7,920
1 G
¥11,200
5 G
¥35,400
10 G
¥77,500
¥7,920
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥7,920
1 G
¥11,200
5 G
¥35,400
10 G
¥77,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15ClO3
CAS番号:
分子量:
242.70
Beilstein:
1913459
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥7,920
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
clear colorless
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
オーガナイザー
Wyeth
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
mouse ... Ppara(19013)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Clofibrate has been used:
  • as a quinolinate phosphoribosyltransferase (QPRT) agonist to study its effects on hepatitis C virus (HCV) infection[1]
  • as peroxisome proliferated activated receptor (PPAR) agonist to study its effects on autophagy in rat liver cells[2]
  • as a hepatotoxicant to study its effects on gene expression in primary rat hepatocytes[3]
生物化学的/生理学的作用
Clofibrate is a peroxisome proliferated activated receptor α (PPARα) agonist.[4] It is a fibric acid derivative and has a therapeutic effect on hypertriglyceridemia and hyperlipoproteinemia type III. Clofibrate participates in lowering the very-low-density lipoprotein (VLDL) and cholesterol levels in hyperlipoproteinemia type III patients. It facilitates the decrease of total serum bilirubin concentration in Gilbert′s syndrome.[5]
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C6643-1G:
C6643-10G:
C6643-5G:
C6643-VAR:
C6643-250MG:
C6643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Drug treatment of lipid disorders.
R H Knopp
The New England journal of medicine, 341(7), 498-511 (1999-08-12)
K Nadira De Abrew et al.
Toxicology, 328, 29-39 (2014-12-06)
High-content data have the potential to inform mechanism of action for toxicants. However, most data to support this notion have been generated in vivo. Because many cell lines and primary cells maintain a differentiated cell phenotype, it is possible that
Masayuki Yoshikawa et al.
Journal of natural products, 68(9), 1360-1365 (2005-09-27)
The methanolic extract and its n-butanol-soluble fraction from the flowers of the tea plant (Camellia sinensis) were found to suppress serum triglyceride elevation in olive oil-treated mice. From the n-butanol-soluble fraction, three new acylated oleanane-type triterpene oligoglycosides, floratheasaponins A-C (1-3)
Sara Chuang et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(17), 5344-5355 (2009-08-12)
Liver-fatty acid binding protein (L-FABP) is found in high levels in enterocytes and is involved in cytosolic solubilization of fatty acids. In addition, L-FABP has been shown to bind endogenous and exogenous lipophilic compounds, suggesting that it may also play
Szu-Han Chen et al.
PloS one, 12(11), e0187507-e0187507 (2017-11-03)
We tested the hypothesis that prenatal administration of PPARα agonist clofibrate may permanently increase browning capacity of developing white adipose tissue (WAT). Pregnant C57BL/6J mice were fed a basal diet, without (C) or with 0.5% clofibrate (CF, a PPARα agonist)
資料
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research