Merck
H6278
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシタモキシフェン
≥98% (HPLC), powder, Tamoxifen metabolite
別名:
4-OHT, 4-(1-[4-(ジメチルアミノエトキシ)フェニル]-2-フェニル-1-ブテニル)フェノール, シス/トランス-4-ヒドロキシタモキシフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29NO2
CAS番号:
分子量:
387.51
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
4-ヒドロキシタモキシフェン, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
溶解性
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChI Key
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
第一世代の選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)である4-ヒドロキシタモキシフェン(4-OHT)は、乳がん細胞に対しては拮抗薬として作用しますが、子宮や骨に対してはエストロゲン様作用を示します。プロドラッグであるタモキシフェン(TAM)の活性代謝物であり、エストロゲン受容体拮抗薬として機能します。4-OHTはエストロゲン受容体に結合して、細胞毒性を誘導することなくエストラジオール誘導性細胞増殖を阻害します。抗エストロゲン薬であるタモキシフェンの代謝物であり、タモキシフェンやその他の代謝物よりもエストロゲン受容体への結合に関して高い親和性を示すため、培養中のヒト正常乳腺細胞や乳がん細胞株における細胞増殖抑制能は50~100倍となっています。
インスリンまたは上皮増殖因子により細胞増殖が刺激されると、4-OHTはエストロゲン非存在下で細胞の増殖を効果的に阻害しました。4-OHTは細胞膜内の脂質過酸化反応を阻害し、ペルオキシルラジカル捕捉活性を示します。
アプリケーション
4-ヒドロキシタモキシフェンは以下に使用されています:
  • 小腸オルガノイドの組換えを誘導するため。
  • ヒト末梢血単核細胞(PMNC)の造血コロニー形成能に対する影響を検討するため。
  • MYCN発現の増加がBIRC5/survivin阻害剤YM155誘導性アポトーシスに対する神経芽細胞腫細胞の感受性にどのように影響するかを明らかにするために、神経芽細胞腫細胞株でMYCNの過剰発現を誘導するため。
生物化学的/生理学的作用
化学療法剤であるタモキシフェンの代謝産物であり、親化合物よりも強力なエストロゲンアゴニスト/アンタゴニスト作用を示します。脂質過酸化の膜内インヒビタ-としての活性も持ちます。
特徴および利点
この化合物は、AstraZenecaによって開発されました。他の医薬由来化合物や承認済み医薬品/医薬品候補のリストを見るには、こちらをクリックしてください
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(ステロイド)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H6278-BULK:
H6278-10MG-PW:
H6278-50MG:
H6278-10MG:
H6278-50MG-PW:
H6278-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors beta and gamma
Tremblay GB, et al.
Endocrinology, 142, 4572-4575 (2001)
YM155 inhibits neuroblastoma growth through degradation of MYCN: A new role as a USP7 inhibitor
Li X, et al.
Journal of Separation Science, 181, 106343-106343 (2023)
Tamoxifen and hydroxytamoxifen as intramembraneous inhibitors of lipid peroxidation. Evidence for peroxyl radical scavenging activity
Cust'odio JBA, et al.
Biochemical Pharmacology, 47, 1989-1998 (1994)
Tamoxifen for the treatment of myeloproliferative neoplasms: A Phase II clinical trial and exploratory analysis
Fang Z, et al.
Nature Communications, 14(1), 7725-7725 (2023)
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors \beta and \gamma
Tremblay, Gilles B and Bergeron, Denis and Giguere, Vincent
Journal of Separation Science, 142, 4572-4575 (2001)
資料
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance