安全性情報
19-148
Sigma-Aldrich
バフィロマイシンA1
別名:
Bafilomycin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
詳細
Bafilomycin A1 is a specific potent inhibitor of vacuolar-type H+-ATPases, and blocks lysosomal cholesterol transport in macrophages.
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
保管温度
−20°C
アプリケーション
バフィロマイシンA1は、以下に使用されています:
  • マウスの外傷性脳損傷(TBI)誘導性細胞死および病変に対するその効果を調べるための、オートファジー阻害剤として
  • シナプス活性時のエンドサイトーシスを評価するためのpH luorinアッセイ向けにニューロンを処理するため
  • マウス胎児線維芽細胞の自食作用をブロックするため
生物化学的/生理学的作用
阻害薬タイプ:キナーゼ
物理的形状
C35H58O9
保管および安定性
-20°Cで3年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
19-148:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wenchang Xiao et al.
Signal transduction and targeted therapy, 6(1), 152-152 (2021-04-17)
Autophagy is the main degradation pathway to eliminate long-lived and aggregated proteins, aged or malfunctioning organelles, which is essential for the intracellular homeostasis and prevention of malignant transformation. Although the processes of autophagosome biogenesis have been well illuminated, the mechanism
Seongju Lee et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-01)
Keloid is a representative chronic fibroproliferative condition that occurs after tissue injury. Emerging evidence showed that activation of NACHT, LRR, and PYD domains-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome is involved in the pro-inflammatory response in injured tissues. However, the role of
Jianzhong Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 576988-576988 (2020-12-15)
Bixin, a natural carotenoid extracted from the seeds of Bixa orellana, has antioxidant and anti-inflammation effects. However, the pharmacological effects and underlying mechanisms of bixin in kidney interstitial fibrosis remain unknown. Partial epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) of tubular cells has been
Seongju Lee et al.
Science signaling, 13(613) (2020-01-09)
Mutations in WASHC5 (also known as KIAA0196) cause autosomal dominant hereditary spastic paraplegia (HSP) type SPG8. WASHC5, commonly called strumpellin, is a core component of the Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homolog (WASH) complex that activates actin nucleation at endosomes.
Zongyi Hu et al.
Cell chemical biology, 27(7), 780-792 (2020-05-11)
Chlorcyclizine (CCZ) is a potent hepatitis C virus (HCV) entry inhibitor, but its molecular mechanism is unknown. Here, we show that CCZ directly targets the fusion peptide of HCV E1 and interferes with the fusion process. Generation of CCZ resistance-associated