詳細
cysteine active site modifier
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
フォーム
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 20 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
C5913-10G:4548173191911
C5913-VAR:
C5913-1G:4548173191928
C5913-BULK:
C5913-25G:4548173191935
C5913-5G:4548173191942
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.