Merck
761591
Sigma-Aldrich
(4-(1,2,4,5-テトラジン-3-イル)フェニル)メタンアミン 塩酸塩
95%
別名:
H-Tz-Bz-NH3Cl 塩酸塩, ベンジルアミノテトラジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥17,100
25 MG
¥36,900
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥17,100
25 MG
¥36,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N5 · xHCl
CAS番号:
分子量:
187.20 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
206-225 °C (decomposition)
官能基
amine
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9;/h1-4,6H,5,10H2;1H
InChI Key
FAAUXGMWUKVOPI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-(1,2,4,5-テトラジン-3-イル)フェニル)メタンアミンは、歪のあるアルケンと[4+2]ディールス・アルダー環化付加反応することができる1,2,4,5-テトラジン誘導体であり、そのため生体直交型標識化および細胞検出用途において非常に有用です。[1][2][3]
アプリケーション
逆電子要求ディールス・アルダー環化付加反応のためのアミン官能基化テトラジン。このテトラジンは、トランスシクロオクテン、ノルボルネンおよびシクロプロペンのような歪のあるアルケンと反応して安定な共有結合を生じます。テトラジンは、多くの生物学的イメージングおよび生体共役反応用途のための生体直交型反応で有用であることが分かっています。
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
761591-VAR:
761591-10MG:
761591-BULK:
761591-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Bone-Seeking trans-Cyclooctene for Pretargeting and Bioorthogonal Chemistry: A Proof of Concept Study Using 99mTc-and 177Lu-Labeled Tetrazines.
Yazdani A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(20), 9381-9389 (2016)
Thermally Induced Silane Dehydrocoupling on Silicon Nanostructures.
Kim D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(22), 6423-6427 (2016)
Synthesis and evaluation of a series of 1, 2, 4, 5-tetrazines for bioorthogonal conjugation
Karver MR, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(11), 2263-2270 (2011)
Mark R Karver et al.
Bioconjugate chemistry, 22(11), 2263-2270 (2011-09-29)
1,2,4,5-Tetrazines have been established as effective dienes for inverse electron demand [4 + 2] Diels-Alder cycloaddition reactions with strained alkenes for over 50 years. Recently, this reaction pair combination has been applied to bioorthogonal labeling and cell detection applications; however
Neal K Devaraj et al.
Bioconjugate chemistry, 19(12), 2297-2299 (2008-12-05)
Bioorthogonal tetrazine cycloadditions have been applied to live cell labeling. Tetrazines react irreversibly with the strained dienophile norbornene forming dihydropyrazine products and dinitrogen. The reaction is high yielding, selective, and fast in aqueous media. Her2/neu receptors on live human breast
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1