安全性情報
C5650
Sigma-Aldrich
タラ肝油脂肪酸メチルエステル
別名:
Cod Liver Oil FAMEs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
cod liver oil
フォーム
oil
濃度
15-25% (GC)
官能基
ester
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
その他情報
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
調製ノート
タラ肝油のメチル基転移により調製しました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
2530062:
C5650-VAR:
C5650-25G:
C5650-5G:
C5650-10G:
C5650-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Turra et al.
Marine environmental research, 104794-104794 (2019-10-05)
Impacts of the interactive effects of ocean acidification (OA) with other anthropogenic environmental stressors on marine biodiversity are receiving increasing attention in recent years. However, little is known about how organismal responses to OA may be influenced by common phenomena
Metcalfe, L.L. and Wang, C.N.
Journal of Chromatographic Science, 19, 531-531 (1981)