安全性情報
BCR349
Cod liver oil (PCB′s)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥40,300
¥40,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥40,300
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥40,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR349
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, 2,3′,4,4′,5 Pentachlorobiphenyl, PCB 153, 2,2′,3,4,4′,5,5′ Heptachlorobiophenyl
Matrix Group: Fish and Seafood
販売に制限がある場合がございます。
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
適用法令
Jan Code
BCR349-2G:
BCR349-VAR:
BCR349-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)