This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 10 months after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥7,730 |
6 x 10 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥23,300 |
10 x 10 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥36,700 |
この商品について
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Application
Freund′s adjuvant (incomplete)は、Complete Freund′s Adjuvantに含まれるマイコバクテリアを含まないため、副作用を最小限に抑えます。Freund′s Adjuvant, Incompleteはブースト注入に使用されます。本製品は、抗血清からモノクローナル抗体を作成するために、動物に注入される抗原の乳化に使用されます。[1][2]
フロイントアジュバントは、免疫原の油中水型エマルジョンの作成に使用できます。油中水型エマルジョン中の抗原は、緩徐に放出されるため持続的で高い抗体応答を刺激します。
Other Notes
1mL中に、パラフィン油0.85mL、マンナイドモノオレエ-ト0.15mLを含有します。
Disclaimer
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form cell suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| color faintly yellow to yellow | color amber | color - | color - |
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified