アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCc1cc2c(OC3=CC(=O)C(CCC(O)=O)=CC3=C2c4cc(ccc4C(O)=O)C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C27H20O11/c28-19-10-21-17(7-12(19)2-5-23(30)31)25(16-9-14(26(34)35)1-4-15(16)27(36)37)18-8-13(3-6-24(32)33)20(29)11-22(18)38-21/h1,4,7-11,28H,2-3,5-6H2,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)
InChI Key
DKROGDOAOXDINY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3411-BULK:
C3411-VAR:
C3411-5X1MG:
C3411-1MG:
C3411-1MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.