Merck
S7897
Sigma-Aldrich
サルコシンオキシダーゼ Bacillus sp.(バシラス属)由来
lyophilized powder, 25-50 units/mg solid
別名:
サルコシン:酸素オキシドレダクターゼ(脱メチル化)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 UNITS
¥100,000
¥100,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 UNITS
¥100,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥100,000
Check Cart for Availability
フォーム
lyophilized powder
比活性
25-50 units/mg solid
分子量
44 kDa
保管温度
−20°C
詳細
サルコシンオキシダーゼは、1モルのフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)と共有結合する44 kDaのタンパク質です。本化合物は、結合したFADとともにアミノ酸オキシダーゼファミリーに属しています。[1]
単量体サルコシンオキシダーゼ(MSOX)は、サルコシン(N-メチルグリシン)の酸化的脱メチル化を触媒し、グリシン、ホルムアルデヒド、および過酸化水素を産生するフラビン酵素です。単量体サルコシンオキシダーゼは、N-メチル-L-アラニン、N-エチルグリシン、およびL-プロリンなど他の第二アミノ酸を酸化します。 [2]
アプリケーション
サルコシンオキシダーゼは、構築された電流測定バイオセンサーを固定化した研究において多酵素カスケードの一部として使用されています。 [3] また、サルコシンオキシダーゼはフラボタンパク質によるアミンの酸化を検証する研究に使用されています。 [4]
バシラス属Bacillus sp.由来のサルコシンオキシダーゼは、共有結合したフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)とともにUVによるタンパク質検出の陽性対照として使用されています。[5]また、クレアチニンバイオセンサーの調製のため、白金電極上に他の酵素を用いた同時固定に使用されています。[6]
単位の定義
1ユニットは、pH 8.3、37°C、1分間で、1.0 μmolのホルムアルデヒドをサルコシンから生じる酵素量です。
物理的形状
安定剤無添加
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7897-VAR:
S7897-BULK:
S7897-1KU:
S7897-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rastislav Monošík et al.
Analytical biochemistry, 421(1), 256-261 (2011-11-10)
Amperometric biosensors based on gold planar or nanocomposite electrode containing multiwalled carbon nanotubes for determination of glycerol were developed. The biosensors were constructed by immobilization of a novel multienzyme cascade consisting of glycerol kinase/creatine kinase/creatinase/sarcosine oxidase/peroxidase between a chitosan "sandwich."
Paul F Fitzpatrick
Archives of biochemistry and biophysics, 493(1), 13-25 (2009-08-05)
Many flavoproteins catalyze the oxidation of primary and secondary amines, with the transfer of a hydride equivalent from a carbon-nitrogen bond to the flavin cofactor. Most of these amine oxidases can be classified into two structural families, the D-amino acid
Optimization of the production of Chondrus crispus hexose oxidase in Pichia pastoris
Wolff AM, et al.
Protein Expression and Purification, 22(2), 189-199 (2001)
Handbook of Flavoproteins: Oxidases, Dehydrogenases and Related Systems, 196-196 (2012)
Mutsumi Saito et al.
Journal of biochemistry, 141(6), 799-815 (2007-03-31)
Heterotetrameric sarcosine oxidase from Corynebacterium sp.U-96(SO-U96) contains non-covalent and covalent flavins. Lys-358 and Lys-171 in the beta subunit is present at non-covalent flavin adenine dinucleotide (FAD)- and covalent flavin monodinucleotide (FMN)-binding sites, respectively. The Lys-358 mutant, K358R showed 0.07% activity