詳細
Mixture of six isomeric compounds
品質水準
フォーム
liquid
濃度
1 mg/mL in DMSO
色
colorless to yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CCc1cc2c(Oc3cc(OCOC(C)=O)c(CCC(=O)OCOC(C)=O)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)OCOC(C)=O)cc1OCOC(C)=O
InChI
1S/C42H40O21/c1-22(43)52-17-57-34-15-36-32(13-27(34)7-10-38(48)59-19-54-24(3)45)42(31-9-6-29(12-30(31)41(51)63-42)40(50)61-21-56-26(5)47)33-14-28(8-11-39(49)60-20-55-25(4)46)35(16-37(33)62-36)58-18-53-23(2)44/h6,9,12-16H,7-8,10-11,17-21H2,1-5H3
InChI Key
NTECHUXHORNEGZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B8806-VAR:
B8806-1MG-PW:
B8806-BULK:
B8806-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック