Merck
C2799
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
7500 UNITS
¥81,000
15000 UNITS
¥111,000
¥81,000
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
7500 UNITS
¥81,000
15000 UNITS
¥111,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
¥81,000
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
由来生物
Clostridium histolyticum
品質水準
フォーム
powder
比活性
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
分子量
68-130 kDa
精製方法
chromatography
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
その他の活性
neutral protease and clostripain ≤1 unit/mg solid
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品を用いて様々な培養細胞株で検査した結果、本製品に細胞毒性がないことが確認されています。コラゲナーゼは通常、組織標本の結合成分を分解し、個々の細胞に分離するのに使用します。軟骨組織の分離濃度は1~2 mg/mLですが、文献検索結果により種特異的または組織特異的な濃度で実施する必要があります。
Use for the digestion of collagen and the release of adherent cells from substrates.
生物化学的/生理学的作用
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
The collagenase product is a mixture of enzymes secreted by C. histolyticum, with different products differentiated by the relative ratios of the 10-18 components found in the secreted enzymes. The main components are two collagenases, clostripain, and a neutral protease. The synergistic action of these enzymes degrade collagen and other intracellular material. The action of both collagenase enzymes and the neutral protease is necessary for effective release of cells from tissue. Various types of collagen are the natural substrates for collagenase.
注意
As supplied, this product is stable for one year at -20°C. There is no loss in FALGPA or protease activity in 30 days at 37°C, 50°C and -20°C. Solutions of crude collagenase are stable if frozen quickly in aliquots (at 10 mg/mL) and kept frozen at -20°C. Further freeze-thaw cycles will damage the solution. The product retains 100% activity over 7 hours when held on ice.
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
本製品は、Clostridium histolyticum培養濾液から得られたコラゲナーゼです。本培養濾液には、分子量68~130 kDaの7種類以上のプロテアーゼが含まれていると考えられます。本製品はType VII(製品番号C0773)から調製されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
C2799-15KU:
C2799-7.5KU:
C2799-BULK:
C2799-PH:
C2799-15KU-PW:
C2799-VAR:
C2799-7.5KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph E Peterson et al.
PloS one, 5(10), e13334-e13334 (2010-10-23)
Mineralized and permineralized bone is the most common form of fossilization in the vertebrate record. Preservation of gross soft tissues is extremely rare, but recent studies have suggested that primary soft tissues and biomolecules are more commonly preserved within preserved
Tianxing Zhou et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 42(1), 111-111 (2023-05-05)
Chemoresistance is the main reason for the poor prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Thus, there is an urgent need to screen out new targets and compounds to reverse chemotherapeutic resistance. We established a bio-bank of human PDAC organoid models, covering a representative range of
Artificial intelligence-based comprehensive analysis of immune-stemness-tumor budding profile to predict survival of patients with pancreatic adenocarcinoma.
Zhou, et al.
Cancer Biology & Medicine, 20, 196-217 (2023)
Francisco Javier Rodríguez-Baena et al.
Scientific reports, 8(1), 13103-13103 (2018-09-01)
Recent advances have emphasized the relevance of studying the extracellular microenvironment given its main contribution to tissue homeostasis and disease. Within this complex scenario, we have studied the extracellular protease ADAMTS1 (a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin motif 1), implicated
E L Angleton et al.
Biochemistry, 27(19), 7413-7418 (1988-09-20)
Active site metal substitutions for both gamma- and zeta-collagenases from Clostridium histolyticum have been made by direct metal exchange. The incubation of Co(II), Cu(II), Ni(II), Cd(II), and Hg(II) with these native collagenases results in changes in activity that parallel those
資料
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.