スキップする
C0773
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
high purity, purified by chromatography, Type VII, ≥4 FALGPA units/mg solid, lyophilized powder, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1500 units
カートの在庫状況を確認する
¥17,700
3000 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥26,800
7500 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥51,400
15000 units
カートの在庫状況を確認する
¥104,000
60000 units
カートの在庫状況を確認する
¥299,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
¥17,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
type
Type VII
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
mol wt
68-130 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥85% biuret
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
foreign activity
caseinase and clostripain ≤1 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
コラゲナーゼは、進行グルコシル化最終産物(AGE)の研究を目的とした動脈組織の調製に使用されています。本酵素はまた、ヒト腫瘍、マウス腎臓、ヒト脳、肺上皮およびその他の多数の組織の脱凝集のために他のプロテアーゼと共に使用されています。また、肝臓および腎臓灌流試験、膵臓の消化および非実質肝細胞の分離にも有効です。
Biochem/physiol Actions
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
細胞の組織からの効果的な遊離には、コラゲナーゼと中性プロテアーゼの両方の作用が必要です。コラゲナーゼは、酵素1モルあたり4グラム原子のカルシウム(Ca2+)によって活性化されます。培養ろ液は、分子量68~130 kDaの幅で、最低でも7種類のプロテアーゼを含むと考えられます。至適pHの幅は6.3~8.8です。本酵素は、-R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-の配列を認識し、ここでXは、中性アミノ酸であることがほとんどです。
Physical form
塩化カルシウムを含む凍結乾燥粉末
Preparation Note
ストック溶液は、37℃、pH 7.4で、0.36 mMの塩化カルシウムを含有する50 mMのTES緩衝液(TESCA)に0.05~0.1 mg/mLのコラゲナーゼを溶解することにより調製できます。冷えた緩衝液を使用します。@°@
材料が完全に溶解せず、沈殿物が見られる場合があります。沈殿物は溶液の活性に影響を及ぼすものではありません。
Other Notes
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2399C2799C2674
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
-
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
foreign activity
caseinase and clostripain ≤1 units/mg protein
foreign activity
-
foreign activity
neutral protease and clostripain ≤1 unit/mg solid
foreign activity
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Just want to make sure that the 1500 UNITS means one mg of collagenase have the activity of 1500 collagen digestion units. If I want to make a 1500 UNITS stock, I only need to add 1 mg of the products into the 1ml of recommended buffer.
    1 回答
    1. This product is sold on the basis of activity rather than mass. The minimum activity is 700 units per milligram. At the minimum activity, a 1500-unit package would contain 2.14 milligrams. The activity is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c0773#product-documentation
      Please see the following link to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/327/456/c0773pis.pdf