スキップする
E0127
エラスターゼ ブタ膵臓由来
Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein
別名:
エラスターゼ ブタ膵臓由来, 膵臓ペプチダーゼ E
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫from市川市大町368
¥45,600
10 mg
在庫from市川市大町368
¥77,900
20 mg
在庫from市川市大町368
¥134,000
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥480,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥4.0 units/mg protein
¥45,600
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
type
Type III
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
composition
Protein, 55-85%
solubility
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Application
ブタ膵臓由来のエラスターゼが、ブタ膵臓における新規の骨/カルシウム代謝調節因子を特定する研究に使用されています。ブタ膵臓由来のエラスターゼは、好中性エラスターゼの特異的合成阻害剤(ONO-5046)がイヌにおける急性出血性膵炎の経過に及ぼす影響を調べる研究にも使用されています。
ブタ膵臓由来のエラスターゼは、UMPシンターゼ(ウリジン-5′-一リン酸シンターゼ)のタンパク質分解的切断に使用されています。[1]この酵素は、コラゲナーゼと併用して、ウサギの大動脈胸部中膜、腹部大動脈の中膜および内膜由来の組織を単細胞に分散させるのに使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
エラスターゼはエラスチン(特異的な弾性線維タンパク質)を加水分解し、ヘモグロビン、カゼイン、フィブリンを消化します。
エラスターゼは、240のアミノ酸残基から成り、4つのジスルフィド架橋を含む、単一のポリペプチド鎖です。分子質量は、約25.9kDaです。この酵素は不活性の酵素前駆体であるプロエラスターゼとして合成され、これがトリプシンによりN末端基でタンパク質限定加水分解されることにより、活性型に変換されます。広範な特異性を有するセリンプロテアーゼです。小分子量の疎水性アミノ酸、例えばイソロイシン (Ile)、グリシン (Gly)、アラニン (Ala)、セリン (Ser)、バリン (Val)、およびロイシン (Leu)などのカルボキシル側でタンパク質を切断します。この酵素は、アミドおよびN-ベンゾイル-L-アラニンメチルエステルなどのエステルも加水分解します。至適pHが8.0~8.5であることが判明しています。活性化因子を必要としませんが、フルオロリン酸ジイソプロピル、フェニルメタンスルホニルフルオリド、α2-マクログロブリン、α1-アンチトリプシン、スルホニルフルオリド、p-ジニトロフェニルジエチルリン酸、および高い塩濃度によって阻害されます。エステラーゼは、組織および細胞の解離法に広く使用されています。II型肺細胞の単離に有効です。
Packaging
タンパク質含有量に基づくパッケージ・サイズ
Physical form
炭酸ナトリウムを含有
Preparation Note
2回結晶化し、クロマトグラフィ-で精製。
Analysis Note
トリプシン活性有り
Other Notes
1unitは、pH 8.0、25°Cで1分間に1.0 μmolのN-サクシニル-L-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリドを加水分解する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
324682E0258E1250
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥25 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4.0 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
suspension
solubility
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
solubility
distilled water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mol wt
25.9 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
25.9 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)