Merck
C2360
Sigma-Aldrich
セルリティック P 細胞溶解試薬
別名:
Plant cell lysis reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116134
NACRES:
NA.56
詳細
For plant cell lysis
品質水準
形状
solution
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
アプリケーション
CelLyticP細胞溶解試薬は、細胞溶解のためのライセート調整に使用されます。
その他情報
CelLytic Pは、非イオン洗剤系試薬で、効率的な植物細胞溶解とタンパク質可溶化の便利な方法です。非変性試薬で、タンパク質の免疫活性と生物学的活性を維持します。CelLytic Pは、高効率で、迅速ですぐに使えます。多くの生物学的活性に対して調整ができるビシンバッファーを含んでいます。
法的情報
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2360-50ML-PW:
C2360-250ML:
C2360-250ML-PW:
C2360-50ML:
C2360-VAR:
C2360-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CTRP3 stimulates proliferation and anti-apoptosis of prostate cells through PKC signaling pathways
Hou Qi, et al.
PLoS ONE, 10(7), e0134006-e0134006 (2015)
資料
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.