Merck
PROTTWO
Sigma-Aldrich
ProteoPrep® ユニバーサル抽出キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
形状
dry powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
本キットは、新規で革新的な界面活性剤が付属するのが特徴です。また、特別に配合された試薬と最適化済みのプロトコルを使用して、そのまま2次元 (2D)電気泳動に使用可能な細胞成分分画を2種類生成できます。
  • 分画 1:可溶性/細胞質タンパク質
  • 分画 2:膜タンパク質
特別な還元試薬・アルキル化試薬により、2Dゲル内でのフォ-カシングが改善し、ストリ-キングが低減したタンパク質サンプルが得られます。 ProteoPrep Universal Extraction Kit は、Proteome Systems社とシグマ社の研究者が共同で設計しました。
特徴および利点
  • Innovative detergent preparations - Highly improved solubility allows for higher protein loads and greater visibility of low abundance proteins on 2D gels.
  • Two pre-mixed solubilizaton solutions - Generates two distinct populations for easy 2D analysis.
  • Pre-measured reducing and alkylating reagents - Easy-to-use reagents provide improved IEF resolution.
  • Pre-weighed dry blends - Stable and easy to reconstitute
  • Conveniently Packaged - No waste. Use only the amount needed.
法的情報
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C0356Protein Extraction Reagent Type 4 23 mLSDS
  • T7567Tributylphosphine solution, 200 mM (in N-methyl-2-pyrrolidinone), liquid 5 x 0.5SDS
  • A3221Iodoacetamide, Single use vial of 56 mg 5 x 56SDS
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diliana Dancheva Simeonova et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(1), 122-131 (2008-08-22)
We present here a new approach that enabled the identification of a new protein from a bacterial strain with unknown genomic background using a combination of inverted PCR with degenerate primers derived from N-terminal protein sequences and high resolution peptide
Susanne K Pedersen et al.
Journal of proteome research, 2(3), 303-311 (2003-06-20)
Abundant and hydrophilic nonmembrane proteins with isoelectric points below pH 8 are the predominant proteins identified in most proteomics projects. In yeast, however, low-abundance proteins make up 80% of the predicted proteome, approximately 50% have pl's above pH 8 and
Maria De Angelis et al.
Electrophoresis, 31(13), 2126-2136 (2010-07-02)
Food allergy is recognized as one of the major health concerns. It is estimated that ca. 4% of the population is affected by food allergenic disorders. Food allergies are defined as IgE-mediated hypersensitivity reactions. Foods such as peanuts, tree nuts
W M Freeman et al.
Neuroscience, 159(1), 183-195 (2009-01-13)
Declining cognitive performance is associated with increasing age, even in the absence of overt pathological processes. We and others have reported that declining cognitive performance is associated with age-related changes in brain glucose utilization, long-term potentiation and paired-pulse facilitation, protein
FcR? Presence in TCR Complex of Double-Negative T Cells Is Critical for Their Regulatory Function.
Thomson, C.W., et al.
Journal of Immunological Methods, 177, 2250-2257 (2006)