Merck
BAH445810000
Microscope Slide Tray
slot size 1 × 3 in., positions, 20, polystyrene, pack of 6 trays
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥17,320
¥17,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥17,320
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
¥17,320
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
特徴
positions 20
包装
pack of 6 trays
メーカー/製品名
Bel-Art H44581-0000
スロットサイズ
1 × 3 in.
詳細
Storing slides horizontally lets you check your slides visually. White polystyrene background provides good visual contrast for viewing dyes and stains. Use trays as stand alone units or store them in the Slide Tray Cabinet. Pull slides out easily using the convenient finger cutout.
Dimensions: 17 x 34cm (7 1/2" x 13 1/2"). 6 per box
Convenient microscope slide storage trays
  • Store 20 slides horizontally
  • Stores standard 25 x 75 mm (1" x 3") slides
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)