Merck
HS9930
Cardboard Slide Tray
Holds 30 x slides, black, trim
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 TRAYS
¥108,300
¥108,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
40 TRAYS
¥108,300
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.35
¥108,300
Check Cart for Availability
物質
cardboard
特徴
Holds 30 x slides
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS9930
サイズ
281x328x10 mm
black, trim
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Easily organize slides with the index on the front cover that corresponds with the number grid inside
  • Recessed slide compartments and inside covers protect specimens. Slides cannot be touched when the cover is closed, reducing contamination
  • Front protection flaps are attached with durable tape for repeated use. Fold flaps flat under the slide holder to save space when in use
  • Thumb cut in slide compartments enables easy removal of slides with slight pressure at one end
  • Compartment holder is made from a double layer of densely pressed cardboard. Cover is a single layer cardboard
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)