Merck
HS15951A
Disposable black slide staining tray
Holds 8 x slides 76x26 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 UNITS
¥10,830
¥10,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 UNITS
¥10,830
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
¥10,830
Check Cart for Availability
物質
polypropylene and polyethylene
特徴
Holds 8 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15951A
包装
pack of 4 bases and 1 lid
サイズ
305x127x30 mm
詳細
Reduce possible cross contamination and messy work areas.
Stain, rinse and dry slides on a single working tray. Made of a polypropylene and polyethylene blend, this rugged staining
tray is an economical alternative to metal versions.
  • A clean and fresh working surface area every time
  • Up to eight slides fit comfortably onto the base and the deep well holds up to 38 mL
  • Compact size and recessed handles for easy transport from work area to sink
  • Two convenient pour spouts for quick dispose of unwanted liquid waste
  • Dark lid protects slides for light sensitive applications
  • Pack of 4 base trays and 1 lid
  • Dimensions: 305 x 127 x 39.5 mm
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2