Merck
HS120556
Slide Mailer
to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EACH
¥4,433
¥4,433
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EACH
¥4,433
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.16
¥4,433
Check Cart for Availability
物質
natural polypropylene
特徴
to hold 1 slide(s)
包装
pack of HS120556
メーカー/製品名
Heathrow Scientific 120556
L × W × H
830 mm × 410 mm × 50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The slide mailer is disposable, safe, and a secure transport of microscope slides. It is lightweight and reusable.
特徴および利点
  • Ideal for secure shipping and storing of slides
  • Polypropylene protectors hold one standard (26 x 76 mm and 1 x 3 in) slides securely
  • Large, easy-to-secure snaps, provide safer storage for valuable slides
  • Variety of colors bring some fun to the lab and enables color coding
  • Lightweight, reusable, and disposable
  • Securely holds slides with or without cover glass
  • Flat surface area is ideal for labeling or writing necessary information
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)