Merck
Z670146
StainTrayスライド染色システム
StainTray with black lid
別名:
humidity tray, immunohistochemistry staining tray, slide staining tray
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,930
¥60,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,930
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
¥60,930
Check Cart for Availability
物質
black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Simport M920-2
パラメーター
-80-80 °C temp. range
L × H × W
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • スライド20枚まで収容可能
  • 簡単に排水できる排水栓付き
  • 4本のゴム製脚で安定性を強化
  • 積み重ね可能で省スペース
この頑健な恒湿チャンバーにより、免疫組織化学染色はさらに実施しやすくなります。トレイは、恒湿チャンバーを必要とする日常的な染色作業に適しています。レール間のウェルは水が跳ねないようにしっかりと固定します。プラスチック製レールはポリマーストリップで覆われており、トレイが傾いてもスライドがしっかり固定された状態を保ちます。レールは、水がスライドに触れないようにするだけでなく、スライドを取り出しやすいように一段高くなっています。ベースはスライドから落ちる余分な染色液を受け止めます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Wheaton staining dishes 50 slide staining dishes complete with covers, slide rack and handle
Z710938
Wheaton staining dishes