Merck
Z688533
顕微鏡スライドグリッド、ディスポーザブル
use with dry or suspended specimens
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
物質
polyester
包装
pack of 40 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech GRID-1000
W × L
20 mm × 20 mm
詳細
便利- 顕微鏡スライドのための並んだツイングリッド(20 mm x 20 mm、1 mmの行間隔)を有する貼りやすいステッカー。細胞を計数または計測し、微細またはセミミクロな対象物のサイズや長さを推定します。
汎用性- 異なるスタイルの顕微鏡(従来型、倒立型または解剖用)に対応。Slide-Grid(スライド-グリッド)の上に置かれたほぼすべての細胞および検体を計数および/または計測できます。
乾燥または湿潤- カバースリップの下の緩衝液中に保持された細胞などの乾燥検体または懸濁検体と使用します。 各Slide-Grid(スライド-グリッド)の上に個別のカバースリップを置くことができます。
化学的に不活性- アクリル接着剤を用いたポリエステル製。 Slide-Grid(スライド-グリッド)は、ほとんどの実験室条件下で不活性かつ安定です。
カバースリップは含まれていません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1