This product may be stored at room temperature.
おすすめの製品
アプリケーション
- 洗い流すタイプの化粧品に含まれる 5-ブロモ-5-ニトロ-1,3-ジオキサンの測定のための、マイクロ電子捕獲検出法を用いた固相マイクロ抽出ガスクロマトグラフィーの開発:この論文では、化粧品に含まれる 5-ブロモ-5-ニトロ-1,3-ジオキサンを検出するための高感度分析法の開発について詳述しており、化粧品の安全性を監視し、保証する能力を向上させています(Fernandez-Alvarez et al., 2010)。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えば米国EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。′’’’
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B8791-VAR:
B8791-5G:
B8791-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Folia microbiologica, 31(1), 19-31 (1986-01-01)
The mode of action of the antimicrobial agent, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane (bronidox), was studied in detail for gram-positive and gram-negative bacteria, yeast and fungi. The studies included MIC testing, thiol inhibition of activity, intracellular leakage, oxygen consumption, incorporation of 3H-uridine, scanning electron