シェルフライフ
3 yr
含みます
Alkyl Carboxylate
組成
CMIT/MIT, 3%
包装
pkg of 50 mL
パラメーター
<45 °C operating temperature
色
colorless to light yellow
マトリックス
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp
-40 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.03 g/cm3
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
48912-U:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.