Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
B8434
Sigma-Aldrich
抗BrdU抗体、マウスモノクローナル
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗BrdU マウス宿主抗体, 抗ブロモデオキシウリジン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥35,100
100 μL
¥105,000
200 μL
¥105,000
¥35,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥35,100
100 μL
¥105,000
200 μL
¥105,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥35,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BU-33, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using sections of intestine from mice or rats treated in vivo with BrdU
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5′-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)は、皮膚または吸入によって吸収されるおそれのある発がん性物質です。BrdU溶液は光感受性を有します。ブロモデオキシウリジン(5-ブロモ-2-デオキシウリジン、BrdU)は、細胞周期のS期に細胞DNAに選択的に組み込まれるチミジンアナログです。
マウスモノクローナル抗BrdU抗体(マウスIgG1)は、マウス骨髄腫細胞とKLHに抱合されたブロモデオキシウリジン(BrdU)で免疫化したBALB/cマウスの脾細胞の融合により産生されるBU-33ハイブリドーマに由来します。5′-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)染色は、主にin vivoで腫瘍細胞と他の組織の増殖を観察するために使用されます。
特異性
DNAに取り込まれたり、タンパク質と結合したBrdU(ブロモデオキシウリジン)と特異的に反応します。 IdU(イオドデオキシウリジン)との交差反応が観察されます。
免疫原
ブロモデオキシウリジンのKLH結合体
アプリケーション
マウスモノクローナル抗BrdU抗体は、以下の目的で免疫染色に一次抗体として使用されています。
  • 5-フルオロウリジン標識RNAの検出
  • 5-ブロモ-2′-デオキシウリジン(BrdU)標識免疫反応性細胞の検出
  • BrdU標識ラット網膜切片に対して
抗BrdU抗体は、以下の用途に使用されています:
  • BrdU標識
  • 免疫組織染色[1]
  • 免疫染色
  • BrdUアッセイ
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
連続使用する場合、2~8°Cで最大1ヵ月間保存します。長期保存する場合、溶液はワーキングアリコートにして-20°Cで凍結します。凍結融解の繰返し、または「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めできません。長期保存時にわずかな濁りが生じた場合は、遠心分離により溶液を清澄化します。12時間以内に使用しなかった場合、ワーキング希釈サンプルは廃棄してください。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
B8434-25UL:
B8434-VAR:
B8434-100UL:
B8434-200UL:
B8434-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regulation of later neurogenic stages of adult-derived neural stem/progenitor cells by L-type Ca2+ channels.
Teh DB, et al.
Development, Growth & Differentiation, 56(8), 583-594 (2014)
Does 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) disrupt cell proliferation and neuronal maturation in the adult rat hippocampus in vivo?.
Hancock A, et al.
Behavioural Brain Research, 199(2), 218-221 (2009)
Controlling the number of melanopsin-containing retinal ganglion cells by early light exposure.
Hong J, et al.
Experimental Eye Research, 111, 17-26 (2013)
Controlling the number of melanopsin-containing retinal ganglion cells by early light exposure
Hong Jie, et al.
Experimental Eye Research, 17-26 (2013)
JAZ (Znf346), a SIRT1-interacting protein protects neurons by stimulating p21 (WAF/CIP1) expression.
Mallick S and D'Mello SR
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M114 (2014)