Merck
11170376001
Roche
抗ブロモデオキシウリジン
from mouse IgG1 (clone: BMC9318)
別名:
抗BrdU, 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥83,300
¥83,300
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥83,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
¥83,300
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BMC9318, monoclonal
アッセイ
90% (HPLC and SDS-PAGE)
フォーム
solution
包装
pkg of 50 μg (500 μl)
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
保管温度
−20°C
詳細
抗-ブロモデオキシウリジンは、5-ブロモ-2'-デオキシウリジン-5'-モノフォスフェートに対するモノクローナル抗体です。
特異性
本抗体は、ブロモデオキシウリジンに特異的に結合し、ヨードウリジンとの交叉反応を示します(10%)。抗-ブロモデオキシウリジンは、フルオロデオキシウリジン、またはチミジンもしくはウリジンなどのすべての内因性細胞成分とも交叉反応を示しません。
免疫原
エピトープは、DNAらせんの内部に存在するとされています。抗体がDNA-BrdUに効率よく結合するためには、DNAをssDNAに変性する必要があります。
アプリケーション
抗-ブロモデオキシウリジン(Anti-BrdU)抗体は、血液中、組織中、および腫瘍中の増殖細胞のモニタリングだけでなく、以下を使用した単一細胞レベルにおけるBrdU取り込みの測定にも適しています:
  • フローサイトメトリー[1]
  • 免疫組織化学[2]
  • 凍結切片
  • パラフィン包埋切片
品質
本抗体は、クーマシーブルー染色でのSDS-PAGEや、HPLCによる測定において、90%以上の純度を示しています。
規格
調製:BALB/cマウスを、ブロモデオキシウリジン-ウシ血清アルブミンコンジュゲートで免疫化しました。脾臓から分離したリンパ球をAg8.653ミエローマ細胞と融合し、BMC 9318クローンを作成しました。抗体はBALB/cマウスの腹水中に産生し、イオン交換クロマトグラフィーによって生成しました。
試験回数:250(フローサイトメトリー)
物理的形状
0.09%(w/v)アジ化ナトリウムおよび0.2%(w/v)ゼラチンを含むリン酸緩衝食塩水pH 7.4で安定化した溶液です。
調製ノート
使用濃度:フローサイトメトリー:2 μg/mL(0.2 μg/100 μL/106細胞)、免疫組織細胞化学:6 μg/mL
コンジュゲートの標準濃度は、アプリケーションや基質によって異なります。希釈は、抗体の安定性を維持するために、0.1% BSAを含むPBS(pH 7.4)により行ってください。
アナリシスノート
抗-ブロモデオキシウリジンは、ヨードデオキシウリジンと10%の交叉反応を示しますが、フルオロデオキシウリジンとは交叉反応を示しません。
すべての内因性チミジンまたはウリジンとは、交叉反応を示しません。
5-Br-UTPとの交叉反応性はテストしていませんが、違いは臭素の置換基から離れた位置のリボース上の水酸基の不在だけであるため、反応性を示すことが示唆されています。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derek C Adams et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 297(3), F809-F815 (2009-06-19)
Long-term pulse chase experiments previously identified a sizable population of BrdU-retaining cells within the renal papilla. The origin of these cells has been unclear, and in this work we test the hypothesis that they become quiescent early during the course
Wouter Laurentius Smit et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(41), 25560-25570 (2020-09-30)
Deregulated global mRNA translation is an emerging feature of cancer cells. Oncogenic transformation in colorectal cancer (CRC) is driven by mutations in APC, KRAS, SMAD4, and TP53, known as the adenoma-carcinoma sequence (ACS). Here we introduce each of these driver
J Amigó et al.
Neuropharmacology, 111, 47-58 (2016-09-03)
Preclinical studies support a critical role of 5-HT4 receptors (5-HT4Rs) in depression and anxiety, but their influence in depression- and anxiety-like behaviours and the effects of antidepressants remain partly unknown. We evaluated 5-HT4R knockout (KO) mice in different anxiety and
Nathan Moore et al.
Stem cells and development, 21(10), 1822-1830 (2011-10-07)
Tumor recurrence after chemotherapy is a major cause of patient morbidity and mortality. Recurrences are thought to be secondary to small subsets of cancer cells that are better able to survive traditional forms of chemotherapy and thus drive tumor regrowth.
Clara Berdasco et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 9, 442-442 (2020-01-24)
Shiga toxin (Stx) produced by enterohemorrhagic E. coli produces hemolytic uremic syndrome and encephalopathies in patients, which can lead to either reversible or permanent neurological abnormalities, or even fatal cases depending on the degree of intoxication. It has been observed