Merck
B2531
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗BrdU マウス宿主抗体
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
別名:
抗ブロモデオキシウリジン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥105,000
0.2 ML
¥137,000
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥105,000
0.2 ML
¥137,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BU-33, monoclonal
交差性
wide range
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5′-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)は、皮膚または吸入によって吸収されるおそれのある発がん性物質です。BrdU溶液は光感受性を有します。モノクローナル抗BrdU抗体(免疫染色グレード、マウスIgG1アイソタイプ)は、マウスミエローマ細胞と、ブロモデオキシウリジンを結合したKLHで免疫したBALB/cマウスの脾臓細胞を融合させて作成した、BU-33ハイブリドーマに由来します。
特異性
DNAに取り込まれたり、タンパク質と結合したBrdU(ブロモデオキシウリジン)と特異的に反応します。 IdU(イオドデオキシウリジン)との交差反応が観察されます。
免疫原
ブロモデオキシウリジンのKLH結合体
アプリケーション
モノクローナル抗BrdU抗体は、免疫染色[1]、DNAへのBrdUの取り込み、免疫組織化学、および子宮ラベリングインデックスの評価に使用されています。また、細胞増殖の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
5′-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)染色は、主に腫瘍細胞や他の組織の増殖をin vivoで観察するために使用されます。
保管および安定性
継続して使用する場合、0~5ECで保存してください。長期保存する場合は、溶液を作業用の一定分量に分けて凍結することができます。凍結および融解の繰り返しは推奨されません。「霜取り不要」冷凍庫の使用は推奨されません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。
その他情報
この製品は、細胞培養ハイブリドーマ製品を使用して製造した精製品として提供できます。
B8434抗BrdU抗体、マウスモノクローナル
クローンBU-33、ハイブリドーマ細胞培養物から精製
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
B2531-VAR:
B2531-100UL:
B2531-.2ML:
B2531-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuang Liang et al.
Scientific reports, 7(1), 11114-11114 (2017-09-13)
Melatonin has antioxidant and scavenger effects in the cellular antioxidant system. This research investigated the protective effects and underlying mechanisms of melatonin action in porcine somatic cell nuclear transfer (SCNT) embryos. The results suggested that the developmental competence of porcine
The influence of dietary isoflavone on the uterotrophic response in juvenile rats
Michael GW, et al.
Food And Chemical Toxicology, 41(11), 1517-1525 (2003)
Mildronate enhances learning/memory and changes hippocampal protein expression in trained rats
Vija K, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 106, 68-76 (2013)
Vascular endothelial growth factor improves functional outcome and decreases secondary degeneration in experimental spinal cord contusion injury.
Widenfalk J, et al.
Neuroscience, 120(4), 951-960 (2003)
Short term culture of breast cancer tissues to study the activity of the anticancer drug taxol in an intact tumor environment
van der Kuip H, et al.
BMC Cancer, 6(1), 86-86 (2006)