Merck
EXTRA2
Sigma-Aldrich
マウスExtrAvidin®ペルオキシダーゼ染色キット ヤギ宿主抗体
別名:
ExtrAvidin®ペルオキシダーゼ染色キット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥96,400
¥96,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥96,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
¥96,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
抗体製品タイプ
secondary antibodies
使用法
sufficient for 2,000 tests ELISA, Immunoblotting
sufficient for 200 tests Immunohistology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
これらのキット製品には、免疫組織化学、ELISA、イムノブロッティングで一次抗体とともに使用する共通試薬が入っています。
ExtrAvidin®はSigmaのみが販売している独自のアビジン製品です。このアビジン分子は、生理的pHにおいてビオチンに対する高い特異性と親和性を兼ね備えており、非特異的結合を低く抑えることができます。ExtrAvidin®ペルオキシダーゼは、高感度かつ低バックグラウンドです。
免疫組織化学、ELISA、イムノブロッティングで一次抗体とともに使用する共通試薬が入っています。
ExtrAvidin®はSigmaのみが販売している独自のアビジン製品です。このアビジン分子は、生理的pHにおいてビオチンに対する高い特異性と親和性を兼ね備えており、非特異的結合を低く抑えることができます。
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
特徴および利点
  • 免疫組織化学、ELISA、イムノブロッティング解析に使用できます。
  • アフィニティー精製抗体は、ヒトIgGおよびIgMで吸着済みであり、交差反応性は最小限に抑えられています。
  • ビオチン化抗体分子にはスペーサーが入っており、ExtrAvidin®との接触性が改良されています。
構成
・ 3 mL ExtrAvidin®-ペルオキシダーゼ
・3 mLビオチン標識二次抗体
・説明書およびアッセイプロトコールを完備しています。
法的情報
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
EXTRA2-BULK:
EXTRA2-VAR:
EXTRA2-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matheus L Medeiros et al.
Journal of inflammation research, 14, 6477-6489 (2021-12-10)
Methylglyoxal (MGO) is a highly reactive dicarbonyl species implicated in diabetic-associated diseases. Acute lung injury (ALI) symptoms and prognosis are worsened by diabetes and obesity. Here, we hypothesized that elevated MGO levels aggravate ALI, which can be prevented by metformin.
Akila L Oliveira et al.
Frontiers in physiology, 13, 860342-860342 (2022-04-15)
Methylglyoxal (MGO) is a highly reactive dicarbonyl compound implicated in diabetes-associated diseases. In vascular tissues, MGO induces the formation of advanced glycation end products (AGEs) that bounds its receptor RAGE, initiating the downstream tissue injury. Outside the cardiovascular system, MGO
Vladimirs Pilipenko et al.
Neuropharmacology, 144, 319-326 (2018-11-09)
Early manifestations of Alzheimer's disease (AD) include neuroinflammation, disrupted neurotransmission and cognitive deficits. Impairment of the GABAergic system is essentially involved in the pathogenesis of AD. Traditionally, agonists of GABAA receptors at doses above 1 mg/kg are known to possess memory