A9452
モノクロナール抗ヤギ/ヒツジIgG–ペルオキシダーゼ マウス宿主抗体
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗ヤギ/ヒツジIgG
サイズを選択してください
¥46,800
サイズを選択してください
About This Item
¥46,800
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
GT-34, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
sheep, goat, bovine
以下との反応禁止
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
包装
vial of 0.5 mL
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Mouse monoclonal anti-goat/sheep IgG-peroxidase antibody shows strong cross-reactivity with sheep IgG and cross-reacts with bovine IgG. No cross-reaction of the unconjugated monoclonal antibody is observed with human serum and tissue components. Moreover, the antibody does not react with the following species: guinea pig, rat, mouse, rabbit, horse, dog, chicken, pig and cat.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9452-VAR:
A9452-1VL:
A9452-1VL-PW:
IXO97714:
A9452-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)