Merck
A5295
Sigma-Aldrich
抗-ウシ IgG(全分子)−ペルオキシダーゼ ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Rabbit Anti-Bovine IgG (whole molecule)−HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
bovine
テクニック
direct ELISA: 1:20,000
dot blot: 1:80,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgG(免疫グロブリンG)は、血漿タンパク質の10~20%を占め、主要な血清タンパク質の1つと見なされています。以下の4つのサブクラスで構成されています。IgG1、IgG2、IgG3およびIgG4。IgG構造体は、それぞれ50 kDaと25 kDaの2本の同じγ重い(H)鎖および2本の同じκまたはλ軽い(L)鎖を含む4本のポリペプチド鎖を有します。
免疫原
精製ウシIgG
アプリケーション
抗ウシIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体ウサギ宿主抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • ウシウイルス性下痢ウイルス(BVDV)プラーク
  • フォーカス形成アッセイ
生物化学的/生理学的作用
ウシのIgGは、群れにおける免疫応答を制御する糖タンパク質抗体です。これらの抗体は、天然のH7フラジェリンで免疫するとTLR5の活性化を阻害します。ウシIgGレベルは、Johne病と牛乳不純品の検出に使用できます。′
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に0.05% MITを含有する溶液。
調製ノート
Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)に記載の2段階グルタルアルデヒド法により作製しています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A5295-VAR:
A5295-1ML:
A5295-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura Garza-Cuartero et al.
Vaccine, 36(7), 958-968 (2018-01-27)
Fasciola hepatica infection causes important economic losses in livestock and food industries around the world. In the Republic of Ireland F. hepatica infection has an 76% prevalence in cattle. Due to the increase of anti-helminthic resistance, a vaccine-based approach to
Rafaella P M Guimarães-Peixoto et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(4), e0006371-e0006371 (2018-04-13)
Bovine cysticercosis is a worldwide distributed zoonosis caused by the larval form of Taenia saginata present in bovine muscles. The diagnosis is based on the postmortem inspection at slaughterhouses and consists of the macroscopic visualization of lesions caused by cysticercosis
Infectious bovine viral diarrhea virus (strain NADL) RNA from stable cDNA clones: a cellular insert determines NS3 production and viral cytopathogenicity
Mendez E, et al.
Journal of virology, 72(6), 4737-4745 (1998)
Davita Pillay et al.
PloS one, 8(10), e78565-e78565 (2013-11-10)
Diagnosis of African animal trypanosomosis is vital to controlling this severe disease which hampers development across 10 million km(2) of Africa endemic to tsetse flies. Diagnosis at the point of treatment is currently dependent on parasite detection which is unreliable
Karukriti Kaushik Ghosh et al.
Applied and environmental microbiology, 84(6) (2017-12-23)
In this study, the effect of the host stress hormone catecholamine on Leptospira gene transcripts encoding outer membrane proteins was investigated. There was no impact of catecholamine supplementation on the in vitro growth pattern of Leptospira interrogans; however, 7 genes