スキップする
F9397
フルタミド
Non-steroidal anti-androgen drug
別名:
2-メチル-N-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥11,200
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥35,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H11F3N2O3
CAS番号:
分子量:
276.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
236-341-9
MDL number:
¥11,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フルタミド,
Quality Segment
originator
Schering Plough
SMILES string
CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
InChI key
MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Application
フルタミドは、グリア細胞由来神経栄養因子(Gdnf)mRNA産生に対するテストステロンの作用をin vitroで研究するために使用されています。また、肛門生殖突起間距離および乳頭保持に対するフルタミドの作用の研究にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
フルタミドは非ステロイド系抗アンドロゲン薬です。フルタミンドは芳香族ニトロ構造で構成されます。フルタミドはテストステロンおよびジヒドロテストステロン受容体の強力な競合物質です。フルタミドは強力な肝毒素です。
Features and Benefits
この化合物はSchering Plough社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0285600128585194495
フルタミド European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0285600
フルタミド
フルタミド United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1285851
フルタミド
フルタミド certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
94495
フルタミド
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フルタミド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
標的臓器
Liver
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
第二種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F9397-5G:4548173392325 + F9397-1G:4548173392318 + F9397-BULK: + F9397-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How Can I prepare 1nM solution of flutamide? flutamide dissolves in ethanol? AFTER DISSOLVING flutamide IN ETHANOL , WHATS the storage conditions and useful life?
    1 回答
    1. Flutamide is soluble in ethanol (50 mg/ml) with heat as needed, yielding a clear to hazy, yellow to yellow-green solution. It is also soluble in acetone, ethyl acetate, methanol, chloroform, and ether.
      The molecular weight of flutamide is 276.21, and this value can be used to calculate the amount needed to make a 1nM solution in the desired volume:
      https://www.sigmaaldrich.com/support/calculators-and-apps/mass-molarity-calculator
      Using freshly made solutions whenever possible is always recommended, but storing them at -20°C in non-diluted aliquots should maintain their stability for at least one month.