Merck
S0278
Sigma-Aldrich
(±)-ソタロール 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, β-Adrenoceptor antagonist
別名:
N-[4-[1-ヒドロキシ-2-(イソプロピルアミノ)エチル]フェニル]メタンスルホンアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20N2O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
308.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
(±)-ソタロール 塩酸塩, ≥98% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 20 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-ソタロール塩酸塩は、ヒト心臓の心筋活動電位(AP)に対するその作用を調べるために使用されてきました。また、哺乳類がん細胞における遊離細胞内カルシウム(Ca2+)の放出と全細胞電流に対するその作用を特定するためのβ-遮断薬としても使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ソタロールは、非心選択性β-アドレナリン受容体を遮断する可能性を持ちます。抗不整脈剤として機能し、ウマの不整脈の治療に使用されます。また、ソタロールには心房細動の再発を止める能力もあります。
強力なβ-アドレナリンレセプタ-アンタゴニストです。クラスIII抗不整脈薬です。活動電位を持続させ、不応期を延長します。
特徴および利点
この化合物はバイエル社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は神経科学研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主な神経科学研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0278-25MG-PW:
S0278-VAR:
S0278-100MG:
S0278-100MG-PW:
S0278-BULK:
S0278-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Antony Muthu Prabhu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 95-107 (2012-06-05)
The inclusion complexation behavior of salbutamol, sotalol and atenolol drugs with β-cyclodextrin (β-CD) were investigated by UV-visible, fluorometry, time resolved fluorescence, FT-IR, (1)H NMR, SEM and PM3 methods. The above drugs gave a single emission maximum in water where as
Wei Liu et al.
Pharmaceutical research, 29(7), 1768-1774 (2012-02-22)
To clarify sotalol's classification in the BCS versus BDDCS systems through cellular, rat everted sac and PAMPA permeability studies. Studies were carried out in Madin Darby canine kidney (MDCK) and MDR1-transfected MDCK (MDCK-MDR1) cell lines, rat everted gut sacs and
Amee Shah et al.
The American journal of cardiology, 109(11), 1614-1618 (2012-03-27)
Fetal supraventricular tachycardia (SVT) and atrial flutter (AF) can be associated with significant morbidity and mortality. Digoxin is often used as first-line therapy but can be ineffective and is poorly transferred to the fetus in the presence of fetal hydrops.
Mathias Baumert et al.
PloS one, 7(7), e41920-e41920 (2012-08-04)
Increased beat-to-beat variability in the QT interval (QTV) of ECG has been associated with increased risk for sudden cardiac death, but its measurement is technically challenging and currently not standardized. The aim of this study was to investigate the performance
[QTc-prolongation in acute drug-poisoning. Guidelines for management from the Swedish Poisons Information Centre].
Jonas Höjer
Lakartidningen, 110(19-20), 953-955 (2013-06-12)