スキップする
1027302
USP
アミオダロン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2-ブチル-3-ベンゾフラニル)[4-[2-(ジエチルアミノ)エトキシ]-3,5-ジヨードフェニル]メタノン 塩酸塩, 2-ブチル-3-ベンゾフラニル-4-[2-(ジエチルアミノ)エトキシ]-3,5-ジヨードフェニルケトン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥52,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H29I2NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
681.77
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
¥52,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amiodarone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
InChI key
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Amiodarone hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amiodarone Hydrochloride Compounded Oral Suspension
  • Amiodarone Hydrochloride Injection
  • Amiodarone Hydrochloride Tablets
Biochem/physiol Actions
Non-selective ion channel blocker. Amiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR1164BP532A8423
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
≥98%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1027302, traceable to Ph. Eur. A0575000
agency
-
agency
-
API family
amiodarone
API family
amiodarone
API family
amiodarone
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アミオダロン 塩酸塩
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
1027302-200MG:4548173397726
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1027302-200MG04061838669964