A9941
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸) 二アンモニウム塩
chromogenic, tablet
別名:
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)二アンモニウム, AzBTS-(NH4)2
サイズを選択してください
¥10,500
サイズを選択してください
About This Item
¥10,500
おすすめの製品
製品名
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸) 二アンモニウム塩, tablet, 10 mg substrate per tablet
フォーム
tablet
溶解性
deionized water: 100 mL
保管温度
room temp
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI Key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ABTS(2.2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)は、発色性基質で、次の用途で使用されています。
- ラッカーゼまたはビリルビンオキシダーゼとの反応
- ペルオキシダーゼ系酵素との反応。(たとえば、HRPとの反応)。過酸化水素と組み合わせたABTS
ABTS(2.2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)二アンモニウム塩)は、光感受性で水溶性の化合物です。
アプリケーション
- 2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)ジアンモニウム塩(ABTS)は、ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)における基質として使用されています。†
- ABTSは、血清などのさまざまな溶液中のグルコース濃度の測定にも使用されます。
- 食品業界では、食品の抗酸化能を測定するためにABTSが使用されています。
- 基質としてTMBおよびOPDよりも酸化されにくいため、ABTSはELISAでは比較的低い感度を示します。したがって、バックグラウンド値が大きい場合には、ABTSはTMBおよびOPDに比べてある意味で有利です。
- ABTSはELISA(マイクロウェル)法に適していますが、メンブレンを用いた用途にはお勧めしません。
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9941-VAR:
A9941-4TAB:
A9941-50TAB:
A9941-5TAB:
A9941-100TAB:
A9941-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
プロトコル
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.