product name
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン液体基質, 超高感度, ELISA用, ready to use solution
形状
aqueous solution
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI Key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 合成ヒアルロナンおよびHAS2(ヒアルロナン合成酵素)の発現を形質転換体によって測定するため
- α-ヘモリシン毒素のレベルを測定するため
- 結合IgGの画像化のため
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T4444-VAR:
T4444-BULK:
T4444-100ML:
T4444-4X100ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.