Merck
71643
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
177.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystals
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸二水素ナトリウム無水物は、ラット中枢神経系(CNS)の形質導入パターンを分析するための不凍液の調製 や、リン酸ナトリウム緩衝液の調製において使用されます。
その他情報
ゲル電気泳動において、ホルムアミドを含む変性用ゲルのランニングバッファーの成分として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71643-6X1KG:
71643-1KG:
71643-BULK:
71643-250G:
71643-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pro-and anti-inflammatory cytokines during immune stimulation: modulation of iron status and red blood cell profile
Koorts A M, et al.
Mediators of Inflammation, 2011 (2011)
Selective transduction of astrocytic and neuronal CNS subpopulations by lentiviral vectors pseudotyped with Chikungunya virus envelope
Eleftheriadou I, et al.
Biomaterials, 123, 1-14 (2017)
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 16(5), 900-916 (2019-07-18)
Cells are faced with various stresses during their growth and development, and autophagy is a degradative process in which cells can break down their own components to recycle macromolecules and provide energy under these stresses. For pathogenic fungi that utilize
Patrizia Iavicoli et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 260-269 (2015-10-27)
Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (AF4) combined with multidetector analysis form a promising technique in the field of nanoparticle characterization. This system is able to measure the dimensions and physicochemical properties of nanoparticles with unprecedented accuracy and precision. Here, for the