安全性情報
A6661
Sigma-Aldrich
アルブミン, ジニトロフェニル
lyophilized powder
別名:
DNP-アルブミン ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥47,500
¥47,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥47,500
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
¥47,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
human
フォーム
lyophilized powder
標識化の程度
30-40 mol DNP per mol albumin
テクニック
RNA extraction: suitable
不純物
Infectious agents, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
アプリケーション
アルブミン、ジニトロフェニルは、以下の処理によるラットマスト細胞からの脱顆粒を評価するために使用されています:
  • バッケノリドB[1]
  • 4-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェネチル)イソインドリン-1,3-ジオン(PD1)[2]
  • ミフェプリストン[3]
免疫学的分析での検出に使用されます。IgE受容体を介して好塩基性を活性化するための免疫学的攻撃として使用できます。[4]
アナリシスノート
原材料は、HIVおよびHBsAgの検査において陰性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6661-BULK:
A6661-100MG:
A6661-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xuan Che et al.
International journal of medical sciences, 17(2), 224-233 (2020-02-11)
Background: Adenomyosis is a quite common gynecological disorder and above 30% of patients have typical secondary and progressive dysmenorrhea. Current treatments still have many disadvantages and thereby the novel treatment aiming to relieve dysmenorrhea still needs to be further investigated.
B Jabril-Cuenod et al.
The Journal of biological chemistry, 271(27), 16268-16272 (1996-07-05)
Antigen receptors on T- and B-cells activate Ras through a signaling pathway that results in the tyrosine phosphorylation of Shc and the formation of a complex of Shc with the Grb2 adaptor protein. The high affinity receptor for immunoglobulin E
Julien Stackowicz et al.
The Journal of experimental medicine, 218(10) (2021-09-04)
Gain-of-function mutations in NLRP3 are responsible for a spectrum of autoinflammatory diseases collectively referred to as "cryopyrin-associated periodic syndromes" (CAPS). Treatment of CAPS patients with IL-1-targeted therapies is effective, confirming a central pathogenic role for IL-1β. However, the specific myeloid
Sebastian Drube et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(8), 2948-2957 (2017-09-10)
The neurobeachin-like 2 protein (Nbeal2) belongs to the family of beige and Chediak-Higashi (BEACH) domain proteins. Loss-of-function mutations in the human
Little, S.R. and Eisen, H.N.
Methods Immunol. Immunochem., 1, 128-128 (1967)