スキップする
05066
アガロース
High EEO
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥29,000
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥181,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥29,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤1%
loss
≤10% loss on drying
EEO
0.23-0.27
transition temp
gel point 34-37 °C (1.5% solution)
gel strength
≥1500 g/cm2
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.3%, sulfate (SO42-): ≤0.6%
cation traces
Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
Agarose is used for preparative and analytical separation of nucleic acids. It can be used for single cell gel electrophoresis assay.[1] It can also be used for southern blotting. It can also be used for assessing transepithelial ionic fluxes from cultured neonatal rat semicircular canal epithelium.[2]
Biochem/physiol Actions
Agarose is a polysaccharide used for resolving DNA and RNA fragments from 500 - 20,000 bp. It provides strong gel structure which assists in better handling and less breakage.[3] It can also reexpress the differentiated collagen phenotype from dedifferentiated chondrocytes during agarose gel culture.[4]
Packaging
Packaging
50, 500 g in poly bottle
Analysis Note
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5304A3643A6013
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
ign. residue
≤1%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
cation traces
Ca: ≤0.05%, Co: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, K: ≤0.05%, Mn: ≤0.001%, Ni: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%, Cd: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, Cr: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Mg: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
DNases, none detected, phosphatases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
impurities
≤11% moisture content
impurities
-
impurities
≤10% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アガロース
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf